Learn More
Quecksilber(I)-nitrat-Dihydrat, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11407737
50 g
Click to view available options
Menge:
50 g
250 g
1000 g
CAS: 14836-60-3 | Hg2(NO3)2·2H2O
Mercury(I) nitrate dihydrate is used in the preparation of other mercury(I) compounds. It acts as a reducing agent. It is involved in the preparation of mercury(II) nitrate by treating with dilute nitric acid as well as to get mercury on exposure to light.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Quecksilber(I)-Nitrat-Dihydrat wird bei der Herstellung anderer Quecksilber(I)-Verbindungen verwendet. Es wirkt als Reduktionsmittel. Es wird für die Herstellung von Quecksilber(II)-Nitrat verwendet, wobei es mit verdünnter Salpetersäure aufbereitet wird, um Quecksilber durch Lichteinwirkung zu erhalten.
Löslichkeit
Schwer in Wasser löslich.
Hinweise
Lichtempfindlich. Nicht kompatibel mit Alkoholen, Schwefel und starken Reduktionsmitteln.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 14836-60-3
Summenformel Hg2(NO3)2·2H2O
MDL-Nummer MFCD00150812
Synonym Mercurous nitrate
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Mercury(I) nitrate dihydrate
Schmelzpunkt 70°C
Menge 50 g
Strukturformel Hg2(NO3)2·2H2O
UN-Nummer UN1627
Merck Index 14,5896
Löslichkeitsinformationen Slightly soluble in water.
Formelmasse 561.22 (525.19 Anhydrous)
Reinheit (%) 98%
Geruch Geruchsneutral
Empfindlichkeit Lichtempfindlich
Dichte 4.79
Name des Produkts
Quecksilber(I)-nitrat-Dihydrat, 98 %, Thermo Scientific Chemicals >