Learn More
Epredia™ Menzel™ Mikroskop-Deckelgläschen
Marke: Epredia™ BB02000200A153MNZ0
29.35 CHF gültig bis 2025-06-13
Benutzen Sie den Promotions-Code "24123" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
Gefertigt aus farblosen Borosilikatglas (D263M). Chemisch sehr beständig, sauber geschnitten ohne Blasen und Schlieren. Stärke 0,13 bis 0,16mm.Masse: 18/18mm
Spezifikation
Deckglas | |
Borosilikatglas | |
20 mm | |
20 x 20 mm | |
1.000/Packung |
Quadratisch | |
20 mm | |
Nr. 1 (0,13 bis 0,16 mm) | |
Automatisierte Geräte |
Aktionen
-
Mehrere Hersteller
Das akademische Best Buy Book 2025
Stöbern Sie in den exklusiven Preisen für unsere akademischen KundenAktionscode: 25081Gültig bis zum: 2025-12-31
-
Mehrere Hersteller
Spotlight
Entdecken Sie zahlreiche Rabatte in verschiedenen Produktbereichen, einschließlich Chemikalien, allgemeiner Laborbedarf, Life Science, Geräte und Ausstattung, Verbrauchsmaterialien und Sicherheit.Aktionscode: 24156Gültig bis zum: 2025-06-30
Tage
16Stunden
22Minuten
37Sekunden
53 -
Mehrere Hersteller
Krebsforschungskampagne
Sparen Sie kräftig bei wichtigen Produktenfür die KrebsforschungAktionscode: 24147Gültig bis zum: 2025-07-31
-
Mehrere Hersteller
Steigern Sie Ihre Getränketests mit Präzisionslösungen
Erhalten Sie erstaunliche Einsparungen bei Produkten für Ihre AnalysenAktionscode: 24135Gültig bis zum: 2025-07-13
Tage
30Stunden
22Minuten
37Sekunden
53 -
Mehrere Hersteller
Preisbrecherische Deals für Laborglaswaren
Decken Sie sich mit Laborbechern, Kolben und mehr ein, bevor diese Angebote verschwinden.Aktionscode: 24123Gültig bis zum: 2025-06-14