Learn More
Logistik™ Herren-Laborkittel aus Baumwollmischgewebe
Aus verschleißfestem Poly-Baumwollmaterial. Logistik Unicorp™ Herren-Laborkittel aus Baumwollmischgewebe gewährleisten Schutz und Bewegungsfreiheit.
35.95 CHF
Spezifikation
Produkttyp | Allzweck-Labormantel |
---|---|
Geschlecht | Herren |
Material | 65 % Polyester/35 % Baumwolle, Polyester |
Stulpenform | Mit Knopfverschluss |
Einwegprodukt | Reusable |
Produktcode | Marke | Farbe | Größe (metrisch) Brustkorb | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Farbe | Größe (metrisch) Brustkorb | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
12871131
|
Logistik™
441-V6WH-108 |
Weiß | 108 cm | N/A | ||||||
Beschreibung
- Polyester-Baumwoll-Mischgewebe
- Verdeckte Knopfleiste vorne
- Eine Brusttasche
- Zwei untere aufgesetzte Taschen
- Rückenmittelnaht mit Schlitz
- Keine CE-Kennzeichnung
Spezifikation
Allzweck-Labormantel | |
65 % Polyester/35 % Baumwolle, Polyester | |
Reusable | |
Tailored | |
Eine Brusttasche, zwei untere aufgesetzte Taschen | |
65% Polyester, 35% Cotton |
Herren | |
Mit Knopfverschluss | |
Unsteril | |
3 | |
105 cm |
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Logistik™ Herren-Laborkittel aus Baumwollmischgewebe