Learn More
Logistik™ Herren-Laborkittel aus Baumwollmischgewebe
Click to view available options
Farbe:
Weiß
Größe (metrisch) Brustkorb:
108 cm
Beschreibung
- Polyester-Baumwoll-Mischgewebe
- Verdeckte Knopfleiste vorne
- Eine Brusttasche
- Zwei untere aufgesetzte Taschen
- Rückenmittelnaht mit Schlitz
- Keine CE-Kennzeichnung
Spezifikation
Spezifikation
Produkttyp | Allzweck-Labormantel |
Geschlecht | Herren |
Material | 65 % Polyester/35 % Baumwolle, Polyester |
Farbe | Weiß |
Stulpenform | Mit Knopfverschluss |
Einwegprodukt | Reusable |
Sterilität | Unsteril |
Modell | Tailored |
Anzahl Taschen | 3 |
Größe (metrisch) Brustkorb | 108 cm |
Mehr anzeigen |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Logistik™ Herren-Laborkittel aus Baumwollmischgewebe >
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur