Learn More
Cytiva X100 MEMB SCHW ME ,6Á GN. WEISS ST .
Marke: Cytiva 10409870
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
Spezifikation
0,6 μm | |
Diese Membranen werden zur quantitativen Bewertung der Anzahl von Mikroorganismen verwendet. Die Flüssigkeit wird durch eine Membran gefiltert und Mikroorganismen sammeln sich auf der Membranoberfläche. | |
Membranmaterial |
Steril | |
Gehäuse 100Each |
Sicherheit und Handhabung
Signalwort
Gefahrenkategorie
Gefahrenhinweis
Sicherheitshinweis
Ergänzende Informationen
- Achtung
Gefahrenkategorie
- Entzündbarer Feststoff Kategorie 1
- Entzündbarer Feststoff Kategorie 2
Gefahrenhinweis
- H228-Entzündbarer Feststoff.
Sicherheitshinweis
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
Ergänzende Informationen
- MIXTURE LIST-Enthält: nitrocellulose
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Cytiva X100 MEMB SCHW ME ,6Á GN. WEISS ST . > Porengröße:0,6 μm
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur