Learn More
Brady™ LARGE PADLOCK STATION
Mit unseren Schlösser-Stationen gehen Vorhängeschlösser nicht mehr verloren. Die Stationen aus Stahl (14 Gauge) mit roter Kunststoffbeschichtung sind robust und fallen auf. Für bis zu 24 Schlösser. Vorhängeschlösser werden separat geliefert Für bis zu 24 Schlösser.
Marke:  Brady™ 800121
Artikelnummer. 11746695
  • 110.00 CHF / 1 Stück
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Beschreibung
  • Große Schlösser-Station (nur Station)
  • Für Gebäudesicherheit, Vorhängeschloss-Brette, Schlüsselbretter
  • Die Stationen aus Stahl (14 Gauge) mit roter Kunststoffbeschichtung sind robust und fallen auf
  • Für bis zu 24 Schlösser. Vorhängeschlösser werden separat geliefert
Spezifikation
Spezifikation
Große Station mit Vorhängeschloss
Stahl
31 mm
31 x 406 x 76 mm
4.5 in.
Große Station mit Vorhängeschloss
Groß
406 mm
Rot
1.34 in.
Large Padlock Station
Blockier- und Verriegelungssystem
57 mm
Je 1
16 in.
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Brady™ LARGE PADLOCK STATION > Abmessungen (H x B x Durchm.):76 x 406 x 31mm