Learn More
Gibco™ MEM Lösung aus nicht essenziellen Aminosäuren (100x)
Wird als Wachstumsergänzung für Zellkulturmedien zum Erhöhen von Zellwachstum und Zellviabilität verwendet
157.00 CHF
Spezifikation
Inhalt und Lagerung | Bei 2 bis 8 °C lagern. Vor Licht schützen. |
---|---|
Zelltyp | Säugetierzellen |
Konzentration | 100 X |
Form | Flüssig |
Produkttyp | Aminosäure-Supplement |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
11350912
![]() |
Gibco™
11140050 |
100 mL |
157.00 CHF
100 Milliliter |
Log in om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken | |||||
Beschreibung
- Enthält die gleichen nicht essenziellen Aminosäuren wie das standardmäßige Minimum Essential Medium (MEM) bei einer 100x höheren Stärke
- Zur Verwendung in der In-vitro-Diagnostik
- Hergestellt in einer cGMP-konformen Einrichtung in Grand Island, New York (USA), bei der FDA als Hersteller von Medizinprodukten registriert und gemäß Norm ISO 13485 zertifiziert
Spezifikation
Bei 2 bis 8 °C lagern. Vor Licht schützen. | |
100 X | |
Aminosäure-Supplement | |
cGMP-compliant under the ISO 13485 standard |
Säugetierzellen | |
Flüssig | |
Steril gefiltert | |
0,9 |
Sicherheit und Handhabung
missing translation for 'shelfLife' : 18 Monate
Produktidentifikator
Signalwort
Gefahrenkategorie
Gefahrenhinweis
Sicherheitshinweis
Ergänzende Informationen
- MEM NON-ESSENTIAL AMINO ACIDS SOLUTION, (100X)
Signalwort
- Achtung
Gefahrenkategorie
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
- Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
Gefahrenhinweis
- H315-Verursacht Hautreizungen.
- H319-Verursacht schwere Augenreizung.
Sicherheitshinweis
- P264-Nach Gebrauch gründlich waschen.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
- P332+P313-Bei Hautreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
- P337+P313-Bei anhaltender Augenreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
- P362+P364-Kontaminierte Kleidung ausziehen und vor erneutem Tragen waschen.
Ergänzende Informationen
- MIXTURE LIST-Enthält: amino acids
For Research Use or Further Manufacturing. Not for diagnostic use or direct administration into humans or animals.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Gibco™ MEM Lösung aus nicht essenziellen Aminosäuren (100x)