Learn More
Thermo Scientific™ Melon™ Gel IgG Purification Kit
Mithilfe dieser einfacheren Alternative zu herkömmlichen Verfahren mit Protein A und Protein G können Sie IgG von Mensch, Maus und Kaninchen schnell aus Serum oder anderen Quellen reinigen.
Marke:  Thermo Scientific™ 45212
Artikelnummer. 10340964
  • 1292.00 CHF / 1 Set
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 26-06-2025
Beschreibung
Thermo Scientific™ Melon Gel IgG Aufreinigungsharze und Kits bieten eine einfachere und schnellere Alternative zu herkömmlichen Protein A und Protein G-Verfahren für die Aufreinigung von IgG aus Serum und anderen Quellen (Mensch, Maus und Kaninchen).
Melon Gel IgG Purification Kits ermöglichen eine schnelle, einfache und sanfte Aufreinigung von Antikörpern aus Serum und anderen Probenarten. Antikörperaufreinigung mit Melon Gel kann mit Schwerkraftsäulen, Zentrifugensäulen oder Chromatographiekartuschen durchgeführt werden. Melon Gel IgG Aufreinigung spart im Vergleich zu klassischen Protein A oder Protein G Verfahren Zeit, ohne die Qualität des Antikörpers zu beeinträchtigen. Im Vergleich zur Antikörperaffinitätsaufreinigung mit Protein A oder Protein G ist die Melon Gel IgG Aufreinigung einfacher, schneller und bietet höhere Erträge und höhere Reinheit für eine größere Vielzahl von Antikörperspezies.
Besondere Merkmale:
  • Einfaches einstufiges Protokoll – die IgG-Aufreinigung mit dem Melon Gel Harz erfordert nicht die für Protein A und Protein G erforderlichen Binden-, Wasch- und Mehrfachelutionsschritte
  • Schnelle Aufreinigung – die Antikörperreinigung aus Serum ist vier- bis sechsmal schneller als die Protein A- oder G-Methoden
  • Hohe Rückgewinnung und Reinheit – Antikörper-Rückgewinnung aus Serum für viele Spezies ist größer als 90 % mit einer Reinheit von über 80 %
  • Minimale Verdünnung – weniger Notwendigkeit, Antikörper vor der Lagerung oder Verwendung zu konzentrieren
  • Stabile Aufreinigung – Melon Gel IgG-Aufreinigungs-Kits arbeiten mit einer breiten Palette von Antikörpern, darunter viele, die nicht gut auf Protein A oder Protein G reinigen
  • Sanfte Aufreinigung – die nicht harten Antikörperelutionsbedingungen tragen zur Aufrechterhaltung der IgG-Aktivität bei
  • Wiederverwendbar – das Melon Gel Harz kann für mehrere Antikörperreinigungen verwendet werden
  • Erhältlich in verschiedenen Formaten – Spin-Säulen, Aufreinigungs-Kits und Chromatographie-Kassetten
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
IgG-Aufreinigungskit
Firmeneigenes Harz, Affinität
Firmeneigener Ligand
Melon Gel IgG-Aufreinigungskit
25 ml
Melon™
Kit, Flasche
IgG-Antikörper
Ausreichend für: IgG-Aufreinigung von 75 bis 150 ml Serum (insgesamt ca. 2 g IgG aus Serum)
• Melon Gel Support, 25 ml
• Melon Gel Aufreinigungspuffer (Trockenmischung zur Herstellung von 100 x), 1 l
• Melon Gel Regeneriermittel (Trockenmischung zur Herstellung von 1 x), 1 l
Bei 4 °C lagern
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation Zertifikate
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerZJ392917 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum16/12/2024 Catalog Number45212
ChargennummerZF391988 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum19/06/2024 Catalog Number45212
ChargennummerYL381208 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum25/01/2024 Catalog Number45212
ChargennummerYF365490 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum01/07/2023 Catalog Number45212
ChargennummerYB362986 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum10/03/2023 Catalog Number45212
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Thermo Scientific™ Melon™ Gel IgG Purification Kit > Kit mit 25 ml Harz und ohne Säulen; Kit mit 25 ml Harz