Learn More
Thermo Scientific™ Melon™ Gel Monoclonal IgG Purification Kit
Reinigen Sie mit diesem ergiebig leichten monoklonalen IgG-Reinigungskit monoklonale Mausantikörper aus Serum, Aszites oder Hybridoma-Zellkulturüberstand.
Marke:  Thermo Scientific™ 45214
2340.00 CHF gültig bis 2025-06-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "24108" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Artikelnummer. 10015933
  • 2925.00 CHF / 1 Set
Sichern Sie Ihren Fortschritt
Aktionscode 24108 verwenden bei der Bestellbestätigung
Verfügbare Aktionen anzeigen
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 10-07-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Mehr anzeigen
Spezifikation
Spezifikation
IgG-Aufreinigungskit
Firmeneigenes Harz, Affinität
Firmeneigener Ligand
Melon Gel Aufreinigungskit für monoklonales IgG
200 ml
Melon™
Kit, Flasche
IgG-Antikörper
Ausreichend für: IgG-Aufreinigung von bis zu 1 l Zellkulturüberstand oder bis zu 200 ml Aszitesflüssigkeit
• Melon Gel Support, 200 ml
• Melon Gel Aufreinigungspuffer (Trockenmischung zur Herstellung von 100 x), 1 l
• Melon Gel Regeneriermittel (Trockenmischung zur Herstellung von 5 x), 1 l
Bei 4 °C lagern
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation Zertifikate
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerZE394962 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum01/06/2024 Catalog Number45214
ChargennummerZD391989 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum11/05/2024 Catalog Number45214
ChargennummerZA379278 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum25/01/2024 Catalog Number45214
ChargennummerYD375957 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum07/04/2023 Catalog Number45214
ChargennummerYB364089 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum07/03/2023 Catalog Number45214
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Thermo Scientific™ Melon™ Gel Monoclonal IgG Purification Kit > Kit mit 200 ml Harz; 200 ml Harz-Kit