Learn More
Melanin, MP Biomedicals™ Artikelnummer.: 11497622
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Melanin, MP Biomedicals™
Artikelnummer. 11497622 Alle ansehen MP Biomedicals Produkte
100 mg
Click to view available options
Menge:
100 mg
Artikelnummer. 11497622
Marke: MP Biomedicals 0215534380
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Chemische Identifikatoren
CAS 8049-97-6
Summenformel C18H10N2O4
Molekulargewicht (g/mol) 318.288
InChI-Schlüssel XUMBMVFBXHLACL-UHFFFAOYSA-N
Synonym Phaeomelanine, Melanin aus Sepia officinalis, 6,14-Dimethyl-4,12-diazapentacyclo 8.6.1.1; 2,5 .0; 13,17 .0; 9,18 octadeca-1 17 ,2,5,9 18 ,10,13-hexaen-7,8,15,16-tetron, 6,14-Dimethyl-4,12-diazapentacyclo 8.6.1.1^ 2,5 .0^ 13,17 .0^ 9,18 octadeca-1 17 ,2,5,9 18 ,10,13-hexaen-7,8,15,16-tetron, 6,14-dimethyl-4,12-diazapentacyclo 8.6.1.1; 2,5 .0; 13,17 .0; 9,18 octadeca-1 17 ,2,5,9 18 ,10,13-hexaene-7,8,15,16-tetrone, 6,14-dimethyl-4,12-diazapentacyclo 8.6.1.1^ 2,5 .0^ 13,17 .0^ 9,18 octadeca-1 17 ,2,5,9 18 ,10,13-hexaene-7,8,15,16-tetroneMehr anzeigenWeniger anzeigen
PubChem CID 6325610
SMILES CC1=C2C3=C(C4=CNC5=C(C(=O)C(=O)C(=C45)C3=CN2)C)C(=O)C1=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Melanin
Farbe Braun bis Schwarz
Menge 100 mg
Formelmasse 1780
Physikalische Form Granulatpulver
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Melanin, MP Biomedicals™ >