Learn More
Thermo Scientific Chemicals Melanin, synthetisch
Artikelnummer. 17271232
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
5 g
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 8049-97-6
Summenformel C18H10N2O4
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Melanin
Menge 250 mg
Formelmasse 318,29
InChI-Schlüssel XUMBMVFBXHLACL-UHFFFAOYSA-N
SMILES CC1=C2NC=C3C2=C(C2=CNC4=C(C)C(=O)C(=O)C3=C24)C(=O)C1=O
IUPAC-Name 6,14-dimethyl-4,12-diazapentacyclo[8.6.1.1²,⁵.0¹³,¹⁷.0⁹,¹⁸]octadeca-1(17),2,5,9(18),10,13-hexaene-7,8,15,16-tetrone
Molekulargewicht (g/mol) 318.29