Learn More
3M™ Melamine Floor Pads, Gray/White
Specially designed for use on stone, concrete, VCT, marble, and other porous floor surfaces. These highly effective pads make light work of ingrained dirt, and unsightly scuff marks. Environmentally preferable since no cleaning additives or chemicals required.
350.00 CHF - 798.00 CHF
Spezifikation
Produkttyp Bodenpads
Farbe Grau, Weiß
Zur Verwendung mit (Anwendung) Reinigung
Zur Verwendung mit (Geräte) Poröse Bodenoberflächen
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 5
Produktcode Marke Durchmesser (metrisch) Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Durchmesser (metrisch) Preis Menge & Verfügbarkeit  
17178610
Unterlagen ansehen
3M™
7000062726
330 mm
350.00 CHF
5 Stück
Verfügbar ab: 17-02-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
17188610
Unterlagen ansehen
3M™
7000062727
370 mm
414.00 CHF
5 Stück
Verfügbar ab: 17-02-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
17198610
Unterlagen ansehen
3M™
7000062728
406 mm
478.00 CHF
5 Stück
Verfügbar ab: 17-02-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
17138570
Unterlagen ansehen
3M™
7000032549
432 mm
534.00 CHF
5 Stück
Verfügbar ab: 17-02-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
17138640
Unterlagen ansehen
3M™
7000062985
505 mm
798.00 CHF
5 Stück
Verfügbar ab: 17-02-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Floor pad for modern micro-porous floor surfaces such as ceramic, terracotta, marble, and concrete
  • Cleans most dirt and marks with water alone, no cleaning additives or chemicals required
  • Environmentally preferable
  • Cleans up to 1000 m2 for single disc cleaning machines and 10,000 m2 for scrubber driers
Spezifikation
Spezifikation
Bodenpads
Grau, Weiß
Reinigung
Poröse Bodenoberflächen