Learn More
3M™ Melamine Floor Pads, Gray/White
Specially designed for use on stone, concrete, VCT, marble, and other porous floor surfaces. These highly effective pads make light work of ingrained dirt, and unsightly scuff marks. Environmentally preferable since no cleaning additives or chemicals required.
Marke:  3M™ 7000062728
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 17198610
  • 478.00 CHF / 5 Stück
Verfügbar ab: 18-02-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
  • Bodenpad für moderne mikroporöse Bodenoberflächen wie Keramik, Terrakotta, Marmor und Beton
  • Reinigt die meisten Verschmutzungen und Markierungen nur mit Wasser, keine Reinigungszusätze oder Chemikalien erforderlich
  • Umweltverträglich
  • Reinigt bis zu 1000 m2 mit Einscheiben-Reinigungsmaschinen und 10.000 m2 mit Scheuersaugmaschinen
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Bodenpads
406 mm
Poröse Bodenoberflächen
Grau, Weiß
Reinigung