Learn More
3M™ Melamine Floor Pads, Gray/White
Specially designed for use on stone, concrete, VCT, marble, and other porous floor surfaces. These highly effective pads make light work of ingrained dirt, and unsightly scuff marks. Environmentally preferable since no cleaning additives or chemicals required.
Marke: 3M™ 7000062727
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Bodenpad für moderne mikroporöse Bodenoberflächen wie Keramik, Terrakotta, Marmor und Beton
- Reinigt die meisten Verschmutzungen und Markierungen nur mit Wasser, keine Reinigungszusätze oder Chemikalien erforderlich
- Umweltverträglich
- Reinigt bis zu 1000 m2 mit Einscheiben-Reinigungsmaschinen und 10.000 m2 mit Scheuersaugmaschinen
Spezifikation
Bodenpads | |
370 mm | |
Poröse Bodenoberflächen |
Grau, Weiß | |
Reinigung |