Learn More
Melamin, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Beschreibung
Melamine is used in the production of synthetic resins such as melamine resin with formaldehyde, which is used in high pressure decorative laminates like formica, melamine dinnerware, laminate flooring, and dry erase boards. The presence rich in nitrogen content resulted in fire retardant properties when mixed with resins. It is used to prepare melamine cyanurate by reacting with cyanuric acid. It finds application as superplasticizer for making high-resistance concrete, soundproofing material and in polymeric cleaning products like magic eraser. It is an active component in pigment yellow 150. Further, it is also used as a nitrogen and carbon source for N-doped carbon nanotube.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Melamin wird mit Formaldehyd bei der Herstellung von Kunstharzen wie Melaminharz verwendet, das in dekorativen Hochdrucklaminaten wie Formica, Melamindinnerware, Laminatböden und Trockenlöschtafeln verwendet wird. Das hohe Vorhandensein von Stickstoff führt bei Mischung mit Harzen zu feuerhemmenden Eigenschaften. Es wird zur Herstellung von Melamincyanurat verwendet, indem es mit Cyanursäure reagiert. Es findet Anwendung als Fließmittel für die Herstellung von hochfestem Beton, Schallschutzmaterialien und in polymeren Reinigungsprodukten wie dem magischen Radierer. Es ist eine aktive Komponente in Pigmentgelb 150. Darüber hinaus wird es auch als Stickstoff- und Kohlenstoffquelle für N-dotierte Kohlenstoff-Nanoröhrchen verwendet.
Löslichkeit
Schwer löslich in Wasser, heißem Alkohol, Glycerin, Glykol und Pyridin. Unlöslich in Äther, Benzol und Tetrachlorkohlenstoff.
Hinweise
Kühl lagern. Nicht kompatibel mit starken Oxidationsmitteln und starken Säuren.
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Melamine |
Schmelzpunkt | ∼350°C (decomposition) |
Dichte | 1.573 |
Menge | 500 g |
Beilstein | 124341 |
Merck Index | 14,5811 |
Löslichkeitsinformationen | Slightly soluble in water,hot alcohol,glycerol,glycol and pyridine. Insoluble in ether,benzene and carbon tetrachloride. |
Formelmasse | 126.12 |
Reinheit (%) | 99% |
Produktvorschläge
Customers who viewed this item also viewed.
Zertifikate
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
Chargennummer | Art des Zertifikats | Datum | Catalog Number |
---|---|---|---|
10254996 | Analysenzertifikat | 17/05/2025 | A11295.36,A11295.0C,A11295.0E |
N18L042 | Analysenzertifikat | 20/02/2025 | A11295.36,A11295.0C,A11295.0E |
Y27K026 | Analysenzertifikat | 02/12/2024 | A11295.0C,A11295.36,A11295.0E |
10251735 | Analysenzertifikat | 30/08/2024 | A11295.0C,A11295.36,A11295.0E |
10251840 | Analysenzertifikat | 30/08/2024 | A11295.0C,A11295.36,A11295.0E |
Sicherheit und Handhabung
- Achtung
- Karzinogenität Kategorie 2
- Reproduktionstoxizität Kategorie 2
- H351-Kann vermutlich Krebs erzeugen.
- H361f-Kann vermutlich die Fruchtbarkeit beeinträchtigen.
- P101-Ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten.
- P102-Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.
- P103-Vor Gebrauch Kennzeichnungsetikett lesen.
- P235-Kühl halten.
- P301+P310-BEI VERSCHLUCKEN: Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt anrufen/
- P403+P233-Behälter dicht verschlossen an einem gut belüfteten Ort aufbewahren.
- P501b-Inhalt/Behälter gemäß den örtlichen/regionalen/nationalen/internationalen Vorschriften zuführen.