Learn More
OHAUS™ Mittlere Zwei-Finger-Hülsen
Mittlere OHAUS™ Zwei-Finger-Hülsen sind für die Verwendung mit Klammern vorgesehen und können zur Reinigung oder zum Austausch leicht entfernt werden.
15.40 CHF
Spezifikation
Menge 2
Typ Zinkenhülse
Größe Mittel
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Material Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Material Preis Menge & Verfügbarkeit  
15722669
Unterlagen ansehen
OHAUS™
30400253
Vinyl
15.40 CHF
1 Stück
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
15732669
Unterlagen ansehen
OHAUS™
30400254
Glasfaser
15.40 CHF
1 Stück
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Erhältlich in rotem Vinyl und Glasfaser
  • Fiberglashülsen eignen sich ideal für Anwendungen über 100°C
Spezifikation
Spezifikation
2
Zinkenhülse
Mittel
Dokumentation
Product Certifications
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
OHAUS™ Mittlere Zwei-Finger-Hülsen