Learn More
OHAUS™ Mittlere Zwei-Finger-Hülsen
Mittlere OHAUS™ Zwei-Finger-Hülsen sind für die Verwendung mit Klammern vorgesehen und können zur Reinigung oder zum Austausch leicht entfernt werden.
Marke:  OHAUS™ 30400253
10.90 CHF gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 15722669
  • 15.40 CHF / 1 Stück
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
  • Erhältlich in rotem Vinyl und Glasfaser
  • Fiberglashülsen eignen sich ideal für Anwendungen über 100 °C
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
2
Vinyl
Rot
Zinkenhülse
Mittel
Name des Produkts
OHAUS™ Mittlere Zwei-Finger-Hülsen > Material: Vinyl