Learn More
OHAUS™ Mittlere Drei-Finger-Hülsen
Mittlere OHAUS™ Drei-Finger-Hülsen sind für die Verwendung mit Klammern vorgesehen und können zur Reinigung oder zum Austausch leicht entfernt werden.
15.40 CHF
Spezifikation
Menge 3
Typ Zinkenhülse
Größe Mittel
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 3
Produktcode Marke Farbe Material Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Farbe Material Preis Menge & Verfügbarkeit  
15782669
Unterlagen ansehen
OHAUS™
30400259
Rot Vinyl
15.40 CHF
1 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 04-07-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
15732679
Unterlagen ansehen
OHAUS™
30400264
Schwarz Vinyl
15.40 CHF
1 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 04-07-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
15792669
Unterlagen ansehen
OHAUS™
30400260
Grau Glasfaser
15.40 CHF
1 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 04-07-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Erhältlich in rotem oder schwarzem Vinyl und Glasfaser
  • Fiberglashülsen eignen sich ideal für Anwendungen über 100°C
Spezifikation
Spezifikation
3
Zinkenhülse
Mittel
Dokumentation
Product Certifications
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
OHAUS™ Mittlere Drei-Finger-Hülsen