Learn More
OHAUS™ Mittlere Drei-Finger-Hülsen
Mittlere OHAUS™ Drei-Finger-Hülsen sind für die Verwendung mit Klammern vorgesehen und können zur Reinigung oder zum Austausch leicht entfernt werden.
Marke: OHAUS™ 30400260
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Erhältlich in rotem oder schwarzem Vinyl und Glasfaser
- Fiberglashülsen eignen sich ideal für Anwendungen über 100 °C
Spezifikation
3 | |
Glasfaser | |
Grau |
Zinkenhülse | |
Mittel |