Learn More
Fisherbrand™ Breiter Porzellantiegel
Temperaturbeständig bis 1150 °C (2102 °F)
Marke:  Fisherbrand™ FB965P
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 13469719
  • 78.25 CHF / 6 Stück
Lager vorrätig
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
Benachrichtigungen:
Die Aufwärm- und Abkühlgeschwindigkeit darf 200 °C pro Stunde nicht überschreiten. Die maximale Betriebstemperatur beträgt 1100 °C
Beschreibung
Beschreibung
Beständig gegen Temperaturen bis 1150° C (2102° F)
  • Außen und innen glasiert, mit Ausnahme von Bodenfläche und Rand
Bestellinformation
Abdeckungen sind separat lieferbar
Spezifikation
Spezifikation
Porzellan
1150°C
124 g
102mm
Tiegel
Glasiert
2.3 mm
250 ml
60mm
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Fisherbrand™ Breiter Porzellantiegel > 102 x 60 x 2,3 mm; 124 g; Gewicht des Gehäuses: 7,600kg; Kapazität: 250mL