Learn More
Haldenwanger™ Porzellantiegel, mittelhohe Form, ohne Deckel
Diese Schalen eignen sich für zahlreiche Anwendungen. Haldenwanger™ Mittelgroße Porzellantiegel zeichnen sich durch ihre glatte Innenfläche aus optimiertem Laborporzellan aus.
62.40 CHF - 810.00 CHF
Spezifikation
Material | Porzellan |
---|---|
Ausführung | Glasiert |
Product Type | Mittelgroße Porzellantiegel |
Produktcode | Marke | Kapazität (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Kapazität (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
12306507
|
Haldenwanger™
L 79MF/3 |
110mL |
295.00 CHF
5 Stück |
Verfügbar ab: 03-07-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
12356497
|
Haldenwanger™
L 79MF/7A |
20mL |
810.00 CHF
10 Stück |
Verfügbar ab: 31-07-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
12346497
|
Haldenwanger™
L 79MF/7 |
15mL |
71.65 CHF
10 Stück |
Verfügbar ab: 04-07-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
12366497
|
Haldenwanger™
L 79MF/6 |
38mL | N/A | |||||||
12376497
|
Haldenwanger™
L 79MF/6A |
49mL |
126.00 CHF
10 Stück |
Verfügbar ab: 07-08-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
12396497
|
Haldenwanger™
79MF/4 |
90mL | N/A | |||||||
Beschreibung
- In verschiedenen Größen erhältlich
- Größen bis 175 ml, unglasierter Rand
- Bei den Ausführungen mit 1,000 ml und größer sind nur die Außensockel nicht glasiert
- Entspricht DIN VDE 0335, Typ C 100
Spezifikation
Porzellan | |
Glasiert | |
Mittelgroße Porzellantiegel |