Learn More
Liebherr™ Kühlschrank mit ex-geschütztem Innenraum
Enthält einen explosionssicheren Innenraum. Liebherr™ MediLine Labor-Kühlschrank mit analoger Steuerung und funkenfreiem Innenleben ist mit fortschrittlichen Komponenten und Präzisionskontrollen ausgestattet, um sicherzustellen, dass Substanzen bei optimalen Temperaturen und mit maximaler Sicherheit gelagert werden.
2321.83 CHF - 4015.00 CHF
Spezifikation
Typ | Labor-Kühlschrank |
---|---|
Temperaturbereich | 1 °C bis 15 °C |
No. of Doors | 1 |
Scharnierseite | Rechts, umkehrbar |
Fassungsvermögen (metrisch) Einschub | 40 kg Rostbelastung |
Produktcode | Marke | Kapazität (metrisch) | Modell | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Kapazität (metrisch) | Modell | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
11986249
|
Liebherr™
LKEXV1800 |
180 l | Tischhöhe |
4015.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 15-05-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
15202596
|
Liebherr™
COOLSAFE 16460 |
333 L | Groß | N/A | ||||||
15230469
|
Liebherr™
Lkexv 5400 |
554 l | Groß | N/A | ||||||
Beschreibung
Maximale Temperaturstabilität und Sicherheit- Die explosionssichere Auskleidung ist eine funkensichere, ATEX 95-konforme Auskleidung zur Verwendung mit flüchtigen und entzündbaren Produkten.
- Das dynamische Kühlsystem erfüllt die hohen Anforderungen an medizinische Geräte.
- Die Umluftkühlung und der elektronische Präzisionsregler gewährleisten eine konsistente, gleichmäßige Temperatur im Innenraum.
- Digitale Temperaturanzeige mit analoger Temperaturregelung von 1°–15 °C
- Die umkehrbaren Türen haben austauschbare Scharniere, sodass die Tür von beiden Seiten geöffnet werden kann.
- Die Tür verfügt über eine integrierte Selbstschließfunktion, einen ergonomischen schlanken Griff und eingepasste Türschlösser.
- Höhenverstellbare Glasböden mit 40 kg Tragfähigkeit
- Konstruktion aus festem Stahl mit Isolierung aus HDPE
- Energiesparend und umweltfreundliches Kältemittel auf Kohlenwasserstoffbasis
- Die abgedichtete Abtropfschale nimmt das Auftauwasser aus dem automatischen Abtauzyklus auf.
Spezifikation
Labor-Kühlschrank | |
1 | |
40 kg Rostbelastung | |
40 mm HDPE | |
Digital, Extern | |
Automatisch | |
220/240 V |
1 °C bis 15 °C | |
Rechts, umkehrbar | |
Stahl | |
Polystyrol | |
Weiß | |
Zwangslüftung | |
50 Hz |