Learn More
Liebherr™ Kühlschrank mit ex-geschütztem Innenraum
Enthält einen explosionssicheren Innenraum. Liebherr™ MediLine Labor-Kühlschrank mit analoger Steuerung und funkenfreiem Innenleben ist mit fortschrittlichen Komponenten und Präzisionskontrollen ausgestattet, um sicherzustellen, dass Substanzen bei optimalen Temperaturen und mit maximaler Sicherheit gelagert werden.
Marke:  Liebherr™ COOLSAFE 16460
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 15202596
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen »
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Beschreibung
Maximale Temperaturstabilität und Sicherheit
  • Die explosionssichere Auskleidung ist eine funkensichere, ATEX 95-konforme Auskleidung zur Verwendung mit flüchtigen und entzündbaren Produkten.
  • Das dynamische Kühlsystem erfüllt die hohen Anforderungen an medizinische Geräte.
  • Die Umluftkühlung und der elektronische Präzisionsregler gewährleisten eine konsistente, gleichmäßige Temperatur im Innenraum.
  • Digitale Temperaturanzeige mit analoger Temperaturregelung von 1°–15 °C
Anwenderfreundliches, robustes Design
  • Die umkehrbaren Türen haben austauschbare Scharniere, sodass die Tür von beiden Seiten geöffnet werden kann.
  • Die Tür verfügt über eine integrierte Selbstschließfunktion, einen ergonomischen schlanken Griff und eingepasste Türschlösser.
  • Höhenverstellbare Glasböden mit 40 kg Tragfähigkeit
  • Konstruktion aus festem Stahl mit Isolierung aus HDPE
  • Energiesparend und umweltfreundliches Kältemittel auf Kohlenwasserstoffbasis
  • Die abgedichtete Abtropfschale nimmt das Auftauwasser aus dem automatischen Abtauzyklus auf.
Spezifikation
Spezifikation
Labor-Kühlschrank
1 °C bis 15 °C
Gradient 4.8 °C
Fest
Rechts, umkehrbar
5
Stahl
40 mm HDPE
ATEX-zertifiziert, EU-Richtlinie 94/9 EG (ATEX 95), ISO 14001, ISO 9001
Digital, Extern
Weiß
Automatisch
61 cm
164 cm
60 cm
1,5 A
220–240 V 50 Hz 1.5 A
346 kWh/a
59 kg
333 L
1.0 °C
R 600a
1
0
40 kg Rostbelastung
Weißer pulverbeschichteter Stahl
Polystyrol
Groß
Nein
Analoge Bedienelemente
Zwangslüftung
44 cm
145.2 cm
47 cm
220/240 V
50 Hz
64 kg