Learn More
Liebherr™ Laborkühlschrank
Für die sichere, präzise und langlebige Kühllagerung temperaturempfindlicher Produkte, der Liebherr™ Laborkühlschrank ist voll ausgestattet für Laboranwendungen in Liebherr Qualität, auf die Verlass ist. Temperaturvalidierung nach EN 60068 möglich und SmartMonitoring als Option.
2099.00 CHF - 2249.00 CHF
Spezifikation
Typ | Labor-Kühlschrank |
---|---|
Temperaturbereich | 3°C bis 16°C |
Door Material | Stahl |
Isolierung | 40 mm HDPE |
Innen | Weißer Kunststoff |
Produktcode | Marke | Kapazität (metrisch) | Ausführung der Tür | Energieverbrauch | Einschübe | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Kapazität (metrisch) | Ausführung der Tür | Energieverbrauch | Einschübe | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||
15260469
|
Liebherr™
LKUV1613 |
152 l | Fest | 369 kWh/a | 3 |
2249.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 03-09-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||
10605345
|
Liebherr™
LKUV1610 |
141 l | Fest | 273 kWh/a | 3 |
2099.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 25-06-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||
Beschreibung
- Elektronik mit 0,1°C Auflösung, Bedienfolie mit Passwort-Sperre, RS 485
- Schnittstelle und potentialfreier Kontakt
- Durchführung für externen Temperaturfühler, zusätzlich
- Sicherheitsthermostat
- Integrierter Datenspeicher der letzten 3 Alarme mit min/max Temperatur, Dauer usw.
- Schloss, Türanschlag wechselbar, Tür selbstschließend mit 90° Feststellung
- Rostbelastung 45 kg
Spezifikation
Labor-Kühlschrank | |
Stahl | |
Weißer Kunststoff | |
Weiß | |
Automatisch | |
44 cm | |
50 Hz |
3°C bis 16°C | |
40 mm HDPE | |
LED | |
Optisches und akustisches Alarmsystem, ergonomische Griffstange, Rollenführungen, Aluminium-Verdampferabdeckung, NTC-Temperaturfühler | |
43,5 cm | |
220/240 V |