Learn More
MBL™ Glaspipetten mit zwei Markierungen, Klasse AS
Aus Kalknatronglas mit robustem, verstärktem Spitzen und permanenter Bernsteinfarbe. Die MBL™ Glaspipetten mit zwei Markierungen der Klasse AS entsprechen ISO 648 und DIN 12691 und sind mit einem Chargencode bedruckt, der auf ein Chargenzertifikat zum Download hinweist. Mit Sicherheitssaugbalg oben auf dem Pipettenröhrchen.
17.90 CHF - 51.40 CHF
Spezifikation
Kalibrierung | Volumenabgabe |
---|---|
Zertifizierung/Konformität | ISO 648, DIN 12691 |
Klasse | AS |
Material | Kalknatronglas |
Skala | Ja |
Produktcode | Marke | Volumen (metrisch) | Toleranz | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Volumen (metrisch) | Toleranz | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
12524877
|
MBL
PRA636AS |
100 ml | ±0.08 ml |
51.40 CHF
2 Stück |
Verfügbar ab: 12-06-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
12580076
|
MBL
PRA626AS |
10 ml | ±0.02 ml |
24.00 CHF
2 Stück |
Verfügbar ab: 17-06-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
12590076
|
MBL
PRA630AS |
20 ml | ±0.03 ml |
29.95 CHF
2 Stück |
Verfügbar ab: 13-10-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
12550076
|
MBL
PRA620AS |
1 ml | ±0.008 ml |
17.90 CHF
2 Stück |
Verfügbar ab: 13-10-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
12500086
|
MBL
PRA632AS |
25 ml | ±0.03 ml |
31.95 CHF
2 Stück |
Verfügbar ab: 13-10-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
12510086
|
MBL
PRA634AS |
50 ml | ± 0.05 ml |
36.30 CHF
2 Stück |
Verfügbar ab: 13-10-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
12560076
|
MBL
PRA622AS |
2 ml | ±0.01 ml |
19.05 CHF
2 Stück |
Verfügbar ab: 13-10-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
12570076
|
MBL
PRA624AS |
5 ml | ±0.015 ml |
21.40 CHF
2 Stück |
Verfügbar ab: 11-09-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
Beschreibung
- Entspricht ISO 648 und DIN 12691
- Auf Volumenabgabe kalibriert
- Mit Chargencode für herunterladbares Chargenzertifikat bedruckt
- Klasse AS mit +5 s Wartezeit
- Mit einem Sicherheitsbalg auf der Spitze des Pipettenröhrchens
- Hergestellt aus Kalknatronglas mit robusten, eingearbeiteten Düsen und nicht verblassender Bernsteinfarbe
Spezifikation
Volumenabgabe | |
AS | |
Ja | |
2/Pckg. |
ISO 648, DIN 12691 | |
Kalknatronglas | |
Braun | |
Pipette |