Learn More
MBL™ Glaspipetten mit zwei Markierungen, Klasse AS
Aus Kalknatronglas mit robustem, verstärktem Spitzen und permanenter Bernsteinfarbe. Die MBL™ Glaspipetten mit zwei Markierungen der Klasse AS entsprechen ISO 648 und DIN 12691 und sind mit einem Chargencode bedruckt, der auf ein Chargenzertifikat zum Download hinweist. Mit Sicherheitssaugbalg oben auf dem Pipettenröhrchen.
Marke:  MBL PRA622AS
17.62 CHF gültig bis 2025-01-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "23894" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 12560076
  • 18.55 CHF / 2 Stück
Verfügbar ab: 18-03-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
  • Entspricht ISO 648 und DIN 12691
  • Auf Volumenabgabe kalibriert
  • Mit Chargencode für herunterladbares Chargenzertifikat bedruckt
  • Klasse AS mit +5 s Wartezeit
  • Mit einem Sicherheitsbalg auf der Spitze des Pipettenröhrchens
  • Hergestellt aus Kalknatronglas mit robusten, eingearbeiteten Düsen und nicht verblassender Bernsteinfarbe
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Volumenabgabe
AS
Ja
2/Pckg.
2 ml
ISO 648, DIN 12691
Kalknatronglas
Braun
±0.01 ml
Pipette