Learn More
MBL™ Rührstab aus Borosilikat-Glas
Diese Rührstäbe aus Glas verhindern Kratzer. MBL™ Rührstäbe aus Borosilikatglas eignen sich optimal für verschiedenste Rühranwendungen.
Marke:  MBL SRF380
87.39 CHF gültig bis 2025-04-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "24155" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Artikelnummer. 12441627
  • 98.06 CHF / 10 Stück
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Borosilikatglasstäbe für allgemeine Rühranwendungen
  • Mit abgerundete Enden für zusätzliche Sicherheit und zur Vermeidung von Kratzern
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Allgemeine Rühranwendungen
11.81 Zoll
300 mm
10/Pckg.
Abgerundete Enden
6 mm
Borosilikatglas
Name des Produkts
MBL™ Rührstab aus Borosilikat-Glas > Abgerundete Enden; Länge:300mm