Learn More
MBL™ Rührstab aus Borosilikat-Glas
Diese Rührstäbe aus Glas verhindern Kratzer und gewährleisten höhere Sicherheit. MBL™ Doppelendige Rührstäbe aus Borosilikatglas eignen sich optimal für eine Vielzahl von Rühranwendungen.
Marke: MBL SRF384
41.17 CHF gültig bis 2025-06-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "24156" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
- Aus Borosilikatglas.
- Mit abgerundetem Knauf und Rührende
- Das vordere Ende des Knaufs ist nützlich für das Zerdrücken verklumpter Pulver und Feststoffe
- Das Rührende dient dem Aufrühren von Ablagerungen beim Rührvorgang
Spezifikation
Allgemeine Rühranwendungen | |
6 mm | |
Borosilikatglas |
Abgerundeter Knopf und Enden mit Handgriff | |
200 mm | |
10/Pckg. |
Aktionen
-
Mehrere Hersteller
Spotlight
Entdecken Sie zahlreiche Rabatte in verschiedenen Produktbereichen, einschließlich Chemikalien, allgemeiner Laborbedarf, Life Science, Geräte und Ausstattung, Verbrauchsmaterialien und Sicherheit.Aktionscode: 24156Gültig bis zum: 2025-06-30