Learn More
MBL™ Messkolben aus Borosilikat-Glas, Klasse A, mit Stopfen
Entspricht ISO 1042 und DIN 12664. MBL™ Messkolben aus Borosilikatglas, Klasse A, werden aus chemisch beständigem Borosilikatglas gefertigt.
Marke:  MBL FRD184
228.00 CHF gültig bis 2025-06-13
Benutzen Sie den Promotions-Code "24123" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 11381925
  • 240.00 CHF / 1 Stück
Verfügbar ab: 20-06-2025
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
  • Auf Toleranzen der Klasse A feinkalibriert
  • In jeden Kolben wurde mit einem Laserverfahren eine individuelle Seriennummer, der Chargencode und das Herstellungsdatum eingeätzt
  • „H“-Konformität zertifiziert
  • Beschriftungen in blauem Email
  • Stopfen aus Polyethylen im Lieferumfang enthalten
  • Chargenzertifikat kann online heruntergeladen werden
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Klasse A, ISO 1042, DIN 12664, „H“-Konformitätskennzeichnung
Blaue Emaille-Beschriftungen
Borosilikatglas
±1.2 ml
A
Polyethylen
5000 ml
475 mm
Ja
34/35
Dokumentation
Brochures
Name des Produkts
MBL™ Messkolben aus Borosilikat-Glas, Klasse A, mit Stopfen > Fassungsvermögen:5.000 ml; Stopfen:Polyethylen