Learn More
MBL™ Messkolben aus Borosilikat-Glas, Klasse A Col Lisse
Gemäß Toleranzwerten der Klasse A kalibriert. MBL™ Messkolben aus Borosilikatglas, Klasse A Col Lisse sind einzeln mit Seriennummer, Chargencode und Herstellungsdatum lasergeprägt
Marke: MBL FRD212
47.69 CHF gültig bis 2025-06-13
Benutzen Sie den Promotions-Code "24123" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Entspricht ISO 1042
- Mit flachem Hals für Gummistopfen
- Hergestellt aus Borosilikatglas
- Auf Toleranzen der Klasse A feinkalibriert
- H“-Konformität zertifiziert
- Einzeln durch ein Laserverfahren mit Seriennummer, Chargencode und Herstellungsdatum versehen
- Chargenzertifikat kann online heruntergeladen werden
- Beschriftungen in blauem Email
Spezifikation
Klasse A, ISO 1042, „H“-Konformitätskennzeichnung | |
200 ml | |
210 mm | |
±0.15 ml | |
A |
Gummi | |
Borosilikatglas | |
Glatt | |
Ja |
Volumetrics brochure
DateigrößeVersion: 2 MB
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
MBL™ Messkolben aus Borosilikat-Glas, Klasse A Col Lisse > Fassungsvermögen:200 ml; Stopfen:Gummi
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur