Learn More
Thermo Scientific™ IDEIA™ Lyme-Neuroborreliose-Kit mit Enzym-Immunassay
Erstellen Sie den Nachweis von humanen IgG- und IgM-Antikörpern gegen Borrelia burgdorferi bei der Diagnose der Lyme-Neuroborreliose mit diesem Enzym-Immunassay.
Marke:  Thermo Scientific™ K602811-2
680.05 CHF gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Artikelnummer. 13276059
  • 1050.00 CHF / 96 Tests
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Beschreibung
Erstellen Sie den Nachweis von intrathekal erzeugten humanen IgG- und IgM-Antikörpern gegen Borrelia burgdorferi mit dem Thermo Scientific™ IDEIA™ Lyme-Neuroborreliose-Kit. Der Enzym-Immunassay wurde entwickelt, um schnell humane intrathekale IgG- und IgM-Antikörper gegen Borrelia burgdorferi sensu lato nachzuweisen und dient als ein Hilfsmittel zur Diagnose der Lyme-Neuroborreliose.
Lyme-Borreliose ist eine multisystemische Infektionskrankheit, verursacht durch die zeckenübertragenen Spirochäten Borrelia burgdorferi sensu lato. Die Neuroborreliose greift auf das Nervensystem über und stellt eine häufige und schwerwiegende Manifestation der Lyme-Borreliose dar. Eine Neuroborreliose entwickelt sich bei etwa 10 % der Patienten, die für ihre Läsion im Primärstadium keine Behandlung erhalten haben. Ein empfindlicher und zuverlässiger Diagnosetest auf Neuroborreliose ist erforderlich, da es eine Reihe anderer Krankheiten mit ähnlichen Symptomen gibt und im Gegensatz zu diesen Krankheiten die Neuroborreliose mit Antibiotika behandelt werden kann.
Verwenden Sie das IDEIA Lyme-Neuroborreliose-Kit für die Differenzialdiagnose der Lyme-Neuroborreliose gegenüber anderen möglichen Ursachen ähnlicher Symptome.
  • Einfach: Durch gebrauchsfertige Flüssigreagenzien und Konzentrate ist der Assay leicht durchzuführen
  • Ausgezeichnete Sensitivität und Spezifität: Die hochwertigen, gut charakterisierten Antikörper des Assays bieten ausgezeichnete Sensitivität und Spezifität
  • Leicht auslesbare Ergebnisse
Der Assay basiert auf einem gereinigten, nativen Geißelantigen des B. afzelii -Stamms DK-1 als Testantigen. Das Geißelantigen ist hoch immunogen, ruft eine frühzeitige, starke und anhaltende Immunantwort hervor1,2 und ist das wichtigste Antigen für die intrathekale Antikörperreaktion3,4. Verglichen mit dem konventionellen Testantigen, das auf dem Zellextrakt der gesamten Spirochäten basiert, verbessert das gereinigte, native Geißelantigen die diagnostische Sensitivität und Spezifität von serologischen Assays für die Lyme-Neuroborreliose5,6. Darüber hinaus eignet sich die Verwendung des Geißelantigens als Testantigen für alle geographischen Gebiete, da es keine signifikante Variation zwischen den B. burgdorferi- Stämmen zeigt.
Nicht alle Produkte sind in allen Ländern erhältlich. Weitere Informationen erhalten Sie auf Anfrage.
Remel™ und Oxoid™ Produkte sind jetzt Teil der Marke Thermo Scientific™.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
2 °C bis 8 °C
IgG- und IgM-Antikörper gegen Borrelia burgdorferi
Mikrotitrationsplatte, Probenverdünnungsmittel, Waschpuffer, IgG-Positivkontrolle, IgM-Negativkontrolle, Geißelantigen-Konjugat, Rekonstitutionspuffer, Peroxidasekomplex, Substrat-TMB, Stopplösung, Bedienungsanleitung
IDEIA™ Lyme-Neuroborreliose-Kit, Enzym-Immunassay
Borrelien-Testkit
48 Tests
Produktvorschläge
Produktvorschläge
Videos
Sicherheit und Handhabung
Sicherheit und Handhabung
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Reproduktionstoxizität Kategorie 1B
Gefahrenhinweis
  • H360D-Kann das Kind im Mutterleib schädigen.
Sicherheitshinweis
  • P201-Vor Gebrauch besondere Anweisungen einholen.
  • P202-Vor Gebrauch alle Sicherheitshinweise lesen und verstehen.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P308+P313-BEI Exposition oder falls betroffen: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation
Dokumentation
Instructions
Zertifikate
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
Chargennummer6152209 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum16/12/2024 Catalog NumberK602811-2
Chargennummer6138111 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum19/10/2024 Catalog NumberK602811-2
Chargennummer6138109 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum16/08/2024 Catalog NumberK602811-2
Chargennummer6128144 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum15/07/2024 Catalog NumberK602811-2
Chargennummer3804992 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum21/06/2024 Catalog NumberK602811-2
Name des Produkts
Thermo Scientific™ IDEIA™ Lyme-Neuroborreliose-Kit mit Enzym-Immunassay >