Learn More
Axygen™ MaxyClear Mikroröhrchen mit Schnappverschluss, 2.0 ml
GREENER_CHOICE
Gewährleisten eine sichere Dichtung, die während der Zentrifugation geschlossen bleibt. Axygen™ MaxyClear Snaplock Mikroröhrchen, 2.0 ml, bieten ausgezeichnete Sichtbarkeit und verfügen über einen Durchstechzugang für Spritzen. In verschiedenen Farben erhältlich. Maxymum Recovery™ und sterile Optionen verfügbar.
19.91 CHF - 42.75 CHF
Spezifikation
Art der Kappe Schnappverschluss
Zertifizierung/Konformität RNase-, DNase-, pyrogenfrei
Verschlussmaterial Polypropylen
Autoklavierbar Autoklavierbar
Kapazität (metrisch) 2 ml
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 12
Produktcode Marke Farbe Sterilität Verpackung Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Farbe Sterilität Verpackung Preis Menge & Verfügbarkeit  
11311934
GREENER_CHOICE
Unterlagen ansehen
Axygen™
MCT-200-B
Blau Unsteril 500 Röhrchen/Packung, 10 Packungen/Karton
25.29 CHF
500 Stück
Verfügbar ab: 26-09-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
11301934
GREENER_CHOICE
Unterlagen ansehen
Axygen™
MCT-200-A
Divers Unsteril 500 Röhrchen/Packung, 10 Packungen/Karton
28.70 CHF
500 Stück
Lager vorrätig
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
12034598
GREENER_CHOICE
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Axygen™
MCT-200-C
Durchsichtig Unsteril 500 Röhrchen/Packung, 10 Packungen/Karton
42.75 CHF
500 Stück
Lager vorrätig
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
12659585
GREENER_CHOICE
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Axygen™
MCT-200-C-S
Durchsichtig Steril 250 sterile Röhrchen/Packung, 10 Packungen/Karton
40.40 CHF
250 Stück
Lager vorrätig
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
11321934
GREENER_CHOICE
Unterlagen ansehen
Axygen™
MCT-200-G
Grün Unsteril 500 Röhrchen/Packung, 10 Packungen/Karton
25.29 CHF
500 Stück
Verfügbar ab: 26-09-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
12538047
GREENER_CHOICE
Unterlagen ansehen
Axygen™
MCT-200-SP
Spektrum Unsteril 500 Röhrchen/Packung, 10 Packungen/Karton
29.20 CHF
500 Stück
Verfügbar ab: 26-09-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
11331934
GREENER_CHOICE
Unterlagen ansehen
Axygen™
MCT-200-O
Orange Unsteril 500 Röhrchen/Packung, 10 Packungen/Karton
25.29 CHF
500 Stück
Verfügbar ab: 26-09-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
11341934
GREENER_CHOICE
Unterlagen ansehen
Axygen™
MCT-200-R
Rot Unsteril 500 Röhrchen/Packung, 10 Packungen/Karton
25.29 CHF
500 Stück
Lager vorrätig
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
11371934
GREENER_CHOICE
Unterlagen ansehen
Axygen™
MCT-200-Y
Gelb Unsteril 500 Röhrchen/Packung, 10 Packungen/Karton
25.29 CHF
500 Stück
Verfügbar ab: 26-09-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
11351934
GREENER_CHOICE
Unterlagen ansehen
Axygen™
MCT-200-V
Violett Unsteril 500 Röhrchen/Packung, 10 Packungen/Karton
25.29 CHF
500 Stück
Lager vorrätig
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
11341984
GREENER_CHOICE
Unterlagen ansehen
Axygen™
MCT-200-L-C
Durchsichtig Unsteril 250 MAXYMum Recovery Röhrchen/Packung, 10 Packungen/Karton
19.91 CHF
250 Stück
Verfügbar ab: 06-06-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
11361934
GREENER_CHOICE
Unterlagen ansehen
Axygen™
MCT-200-X
Bernsteinfarben Unsteril 500 Röhrchen/Packung, 10 Packungen/Karton
25.29 CHF
500 Stück
Verfügbar ab: 26-09-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • MaxyClear Polypropylen bietet ausgezeichnete Transparenz und ist in einer Vielzahl an Farben erhältlich
  • Die Snaplock Kappe gewährleistet eine wirksame Abdichtung, die auch während Zentrifugation oder Sieden der Probe dicht bleibt
  • Ein Durchstechzugang mit einem Durchmesser von 0.28 mm in der Mitte der Kappe ermöglicht Zugang zur Probe mit einer Spritzennadel
  • Mattierte Kappenoberfläche zum Markieren und matte Seitenfläche zum Beschriften
  • Hält bis zu 20,000 RZB stand
  • Kochfest und vollständig autoklavierbar
  • Mit einer Vielzahl an Optionen für verschiedene Erfordernisse erhältlich:
    • Die Option Maxymum Recovery™ bietet ausgezeichnete Genauigkeit und verhindert den Verlust kostbarer Proben
    • Transparente, sterile Röhrchen sind für Anwendungen, die Sterilität erfordern, erhältlich
    • In einer Vielzahl von Farben oder Mischpackungen zur Unterstützung von Farbcodierung erhältlich
Certifications
Garantiert RNase-, DNase- und Endotoxin-frei für eine absolute Probenintegrität
Spezifikation
Spezifikation
Schnappverschluss
Polypropylen
2 ml
20000 xG
0,1 bis 2 ml
RNase-, DNase-, pyrogenfrei
Autoklavierbar
0.25 ml
Mikrozentrifugenröhrchen
Dokumentation
Product Certifications
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Axygen™ MaxyClear Mikroröhrchen mit Schnappverschluss, 2.0 ml