Learn More
Axygen™ MaxyClear Mikroröhrchen mit Schnappverschluss, 2.0 ml
GREENER_CHOICE
Gewährleisten eine sichere Dichtung, die während der Zentrifugation geschlossen bleibt. Axygen™ MaxyClear Snaplock Mikroröhrchen, 2.0 ml, bieten ausgezeichnete Sichtbarkeit und verfügen über einen Durchstechzugang für Spritzen. In verschiedenen Farben erhältlich. Maxymum Recovery™ und sterile Optionen verfügbar.
Marke:  Axygen™ MCT-200-G
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 11321934
  • 25.29 CHF / 500 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 29-10-2025
Beschreibung
  • MaxyClear Polypropylen bietet ausgezeichnete Transparenz und ist in einer Vielzahl an Farben erhältlich
  • Die Snaplock Kappe gewährleistet eine wirksame Abdichtung, die auch während Zentrifugation oder Sieden der Probe dicht bleibt
  • Ein Durchstechzugang mit einem Durchmesser von 0.28 mm in der Mitte der Kappe ermöglicht Zugang zur Probe mit einer Spritzennadel
  • Mattierte Kappenoberfläche zum Markieren und matte Seitenfläche zum Beschriften
  • Hält bis zu 20,000 RZB stand
  • Kochfest und vollständig autoklavierbar
  • Mit einer Vielzahl an Optionen für verschiedene Erfordernisse erhältlich:
  • Die Option Maxymum Recovery™ bietet ausgezeichnete Genauigkeit und verhindert den Verlust kostbarer Proben
  • Farbe: grün
Certifications
Garantiert RNase-, DNase- und Endotoxin-frei für eine absolute Probenintegrität
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Schnappverschluss
Polypropylen
2 ml
Polypropylen
500/Packung
Unsteril
20000 xG
0,1 bis 2 ml
RNase-, DNase-, pyrogenfrei
Autoklavierbar
Grün
0.25 ml
500 Röhrchen/Packung, 10 Packungen/Karton
Ja
Mikrozentrifugenröhrchen
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Axygen™ MaxyClear Mikroröhrchen mit Schnappverschluss, 2.0 ml > Grün; Homopolymer; Großpackung; 2 ml; Standard