Learn More
Sperian™ Maxx-Pro Schutzbrille aus Polycarbonat
Click to view available options
Rahmenfarbe:
Blau
Durchsichtig/Schwarz
Spezifikation
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität | ISO 9001/2000 |
Linsenbeschichtung | Beschlagfrei |
Linsenfärbung | Durchsichtig |
Produkttyp | Schutzbrillen |
Zur Verwendung mit (Anwendung) | Automobilindustrie, Bauwesen, Chemie |
Rahmenfarbe | Blau |
Kopfgurtmaterial | Gewebe |
Anzahl pro Packung | Je 1 |
Material | Polycarbonat |
Rahmenmaterial | Weiches Silikon |
Mehr anzeigen |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Sperian™ Maxx-Pro Schutzbrille aus Polycarbonat >
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur