Learn More
Thermo Scientific™ MaxQ™ HP Tisch-Orbitalschüttler
Diese Tisch-Orbitalschüttler eignen sich für den Einsatz mit Reach-In-Inkubatoren, in Klimaräumen oder auf Labortischen.
6351.60 CHF
Spezifikation
Orbit | 2,5 cm (1 in.) |
---|---|
Tragkraft (metrisch) | 32 kg |
Elektrische Anforderungen | 115 V, 50/60 Hz |
Produkttyp | Schüttler |
Tragkraft (angloamerikanisch) | 71 lb. |
Produktcode | Marke | Modell | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Modell | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
12642785
|
Thermo Scientific™
SHKE416HP-1CE |
CO2-resistenter Schüttler |
6351.60 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 08-09-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
Beschreibung
Betreiben Sie den Thermo Scientific™ MaxQ™ HP Tisch-Orbitalschüttler in Inkubatoren, Klimakammern oder auf Labortischen. Unsere firmeneigene Unwucht-Ausgleichstechnologie und der robuste Mechanismus ermöglichen sanftes Schütteln hoher Kapazitäten rund um die Uhr (24/7) Mit seiner branchenführenden Plattformgröße verfügt dieser Schüttler über einen Motor mit großer Drehzahl, geringer Wärmeabgabe und ein flüssigkeitsbeständiges Design.
Merkmale:- Der urheberrechtlich geschützte dreifache Schwerlast-Ausgleichsmechanismus verhindert Vibrationen und ermöglicht so einen ruhigen Betrieb auch bei stark ungleichmäßiger Beladung
- Der dreifache Ausgleichsmechanismus gewährleistet einen optimalen Schüttelvorgang unabhängig von der Lademenge und der Platzierung der Gefäße und schließt aus, dass das Gerät wandert
- Die Mikroprozessorsteuerung zeigt Soll- und Istwerte gleichzeitig auf einem 20-stelligen Display mit Hintergrundbeleuchtung an
- Einfache Programmierung mit Symboltasten und alphanumerischen Meldungen
- Übergroße, einstellbare Saugfüße aus Gummi verringern Vibrationen und gewährleisten eine maximale Stabilität
- Der Schwerlast-Exzenterantrieb mit dreifachem Ausgleichsmechanismus ermöglicht einen breiten Drehzahlbereich
- Ein 24 Volt-Motor mit geringer Wärmeabgabe und feuchtegeschützter Elektronik sorgt für einen kontinuierlichen wartungsfreien Betrieb des Schüttlers auf dem Labortisch oder in einer Kammer
- Optional erhältliche Plattformen sind für lange Haltbarkeit und eine einfache Reinigung aus stabilem, 0.31 in. dicken gebürstetem, eloxiertem Aluminium gefertigt
Bestellhinweis:
Plattformen und Klammern nicht im Lieferumfang enthalten.
Spezifikation
2,5 cm (1 in.) | |
115 V, 50/60 Hz | |
71 lb. | |
39,2 bis 104 °F | |
Plattform aus dickwandigem Aluminium | |
66 cm | |
24 in. | |
DC bürstenlos |
32 kg | |
Schüttler | |
CE, cUL, UL | |
50/60 Hz | |
26 in. | |
19,8 cm | |
Digital |