Learn More
Thermo Scientific™ MaxQ™ HP Tisch-Orbitalschüttler
Diese Tisch-Orbitalschüttler eignen sich für den Einsatz mit Reach-In-Inkubatoren, in Klimaräumen oder auf Labortischen.
Marke:  Thermo Scientific™ SHKE416HP-1CE
5827.82 CHF gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "24300" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 12642785
  • 6351.60 CHF / 1 Stück
Das akademische Best Buy Book 2025
Aktionscode 25081 verwenden bei der Bestellbestätigung
Verfügbare Aktionen anzeigen
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 26-08-2025
Beschreibung
Betreiben Sie den Thermo Scientific™ MaxQ™ HP Tisch-Orbitalschüttler in Inkubatoren, Klimakammern oder auf Labortischen. Unsere firmeneigene Unwucht-Ausgleichstechnologie und der robuste Mechanismus ermöglichen sanftes Schütteln hoher Kapazitäten rund um die Uhr (24/7) Mit seiner branchenführenden Plattformgröße verfügt dieser Schüttler über einen Motor mit großer Drehzahl, geringer Wärmeabgabe und ein flüssigkeitsbeständiges Design.
Eigenschaften:
  • Der urheberrechtlich geschützte dreifache Schwerlast-Ausgleichsmechanismus verhindert Vibrationen und ermöglicht so einen ruhigen Betrieb auch bei stark ungleichmäßiger Beladung
  • Der dreifache Ausgleichsmechanismus gewährleistet einen optimalen Schüttelvorgang unabhängig von der Lademenge und der Platzierung der Gefäße und schließt aus, dass das Gerät wandert
  • Mikroprozessorsteuerung zeigt Soll- und Istwerte gleichzeitig auf einem 20-stelligen Display mit Hintergrundbeleuchtung an
  • Einfache Programmierung mit Symboltasten und alphanumerischen Meldungen
  • Übergroße, einstellbare Saugfüße aus Gummi verringern Vibrationen und gewährleisten eine maximale Stabilität
  • Der Schwerlast-Exzenterantrieb mit dreifachem Ausgleichsmechanismus ermöglicht einen breiten Drehzahlbereich
  • Ein 24-Volt-Motor mit geringer Wärmeabgabe und feuchtegeschützter Elektronik sorgt für einen kontinuierlichen wartungsfreien Betrieb des Schüttlers auf dem Labortisch oder in einer Kammer
  • Optional erhältliche Tablare sind für lange Haltbarkeit und eine einfache Reinigung aus stabilem, 0,31 in. dicken gebürstetem, eloxiertem Aluminium gefertigt
Bestellhinweis:
Plattformen und Klammern nicht im Lieferumfang enthalten.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Mehr anzeigen
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation Zertifikate
Zubehör anzeigen
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Thermo Scientific™ MaxQ™ HP Tisch-Orbitalschüttler > Kleiner Open-Air-Plattformschüttler, fasst 18 x18 Zoll (45.7 x45.7 cm) und18 x24 Zoll (60.9 x45.7 cm) Plattformen