Learn More
Thermo Scientific™ MaxQ™ 8000 Inkubierte stapelbare Schüttler
Sparen Sie wertvollen Platz im Labor mit diesen stapelbaren Schüttlern, die zwei bis drei übereinander gestapelt werden können, ohne dabei die Leistungsfähigkeit zu beeinträchtigen.
25125.00 CHF - 30652.50 CHF
Spezifikation
Orbit | 2,5 cm (1 in.) |
---|---|
Tragkraft (metrisch) | 32 kg |
Drehzahlbereich | 25 bis 400 U/min, ±1 U/min |
Aufnahmevermögen | 12 x 2-l-Erlenmeyerkolben |
Produkttyp | Schüttler |
Produktcode | Marke | Elektrische Anforderungen | Temperaturgenauigkeit | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Elektrische Anforderungen | Temperaturgenauigkeit | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
11704948
|
Thermo Scientific™
SHKE8000-1CEPR |
120 V, 60 Hz | ±0,15 °C bei 37 ° C |
25627.50 CHF
1 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
11502944
|
Thermo Scientific™
SHKE8000-1CE |
240 V, 50/60 Hz | ±0,15 °C bei 37 ° C |
25125.00 CHF
1 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
11512944
|
Thermo Scientific™
SHKE8000-8CE |
240 V, 50 Hz | ±0,15 °C (im Kolben) |
30150.00 CHF
1 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
11800780
|
Thermo Scientific™
SHKE8000-8CEPR |
240 V, 50 Hz | ±0,15 °C (im Kolben) |
30652.50 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 08-01-2026
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
Beschreibung
Thermo Scientific MaxQ 8000 stapelbare Schüttler bieten maximale Kapazität, einfache Handhabung und lange Lebensdauer.
MaxQ 8000 stapelbare Schüttler sind so stabil, dass selbst bei höchster Drehzahl drei Geräte übereinander betrieben werden können, und bieten darüber hinaus einen gleichförmigen Lauf und Kontaminationskontrolle für empfindliche Applikationen, die ein sanftes Schütteln erfordern. Mit ihrer robusten Bauweise und bewährten Komponenten und Systemen sind diese stapelbaren Schüttler für einfache Handhabung und lange Lebensdauer gemacht.
Mit der dreifachen Kapazität eines Standschüttlers bei nahezu gleicher Stellfläche eignen sich diese Geräte ideal für Forschungsarbeiten mit großen Volumen oder zur Aufskalierung. Mit kontaminationsreduzierender HEPA-Filterung, abgerundeten Ecken, der einteiligen Kammer und der hohen Temperaturkonstanz—eignen sie sich sowohl für empfindliche eukaryotische Kulturapplikationen—als auch für anspruchsvolle prokaryotische Kulturapplikationen. Die stabile Bauweise ermöglicht einen weiten Drehzahlbereich ohne Einschränkungen, selbst beim “energischen Schütteln” bei drei übereinander gestapelten Geräten.Mikroprozessorgesteuertes Kontroll- und Überwachungssystem
- Gleichzeitige Anzeige der Soll- und Istwerte
- Aufzeichnung der Gesamtbetriebszeit von Motor- und Antriebssystem Akustische/optische Alarmmeldungen bei Über- und Untertemperatur gewährleisten optimalen Produktschutz
- Separater einstellbarer Sicherheitsalarm für Übertemperatur mit einem unabhängigen Messfühler bietet zusätzliche Sicherheit
- Akustische/optische Alarmmeldungen warnen bei zu hoher oder zu niedriger Drehzahl
- Alarm kann vorübergehend stummgeschaltet werden und später nochmals an noch nicht behobene Alarmzustände erinnern Fernalarmkontakte zur bequemen Überwachung von einem anderen Standort
- Nichtflüchtiger Speicher sichert bei Stromausfällen alle Einstellungen und startet das Gerät nach Wiederherstellung der Stromversorgung neu Standardmäßige RS-232 Schnittstelle ermöglicht den Anschluss eines Computers zur Aufzeichnung und Überwachung von Zeit, Temperatur und Drehzahl Sanftanlauf-Funktion vermeidet abrupte Start- und Stoppbewegungen und schützt vor Überschwappen der Gefäßinhalte Funktionen lassen sich leicht über Tastatur und gekapseltes Bedienfeld kalibrieren
- Hintergrundbeleuchtetes, zweizeiliges alphanumerisches LCD-Display mit 40 Zeichen und für Soll- und Ist-Parameterwerte und Alarmfunktionen Symbole/Tasten ermöglichen eine einfache Programmierung der Sollparameter Zeit: Zählt aufwärts und zeigt die Gesamtstunden und -minuten für einen Lauf an Drehzahl: Zeigt die tatsächliche Tablardrehzahl (U/min) an Temp C: Zeigt die aktuelle Temperatur in der Kammer an
- Leichter Zugriff auf die elektronischen Komponenten und den HEPA-Filter von vorn
- Handgriff/Verriegelung an der Basis verhindert, dass der Schüttler bei ungesichertem Tablar in Betrieb genommen werden kann Isolierte, nach unten aufklappende Tür und ausziehbares Tablar bieten bequemen Zugriff auf alle Proben
- Großes Fenster und Xenon-Lampe bieten gute Sicht für die Ernte
- Bei drei übereinander gestapelten Geräten befindet sich das oberste Tablar in einer Höhe von ca. 61in. (155 cm) und ist somit noch bequem zu erreichen
- Stabiles Außengehäuse aus kaltgewalztem Stahl Kammer aus Edelstahl Typ 304 mit abgerundeten Ecken und integriertem Abfluss; für 2 l Erlenmeyerkolben, mit Xenonlicht mit Schalter
- Magnetische Türdichtung für dichtes Verschließen
- Robuster exzentrischer Antriebsmechanismus ermöglicht einen weiten Drehzahlbereich von 25 bis 400 U/min (±1 U/min) bei minimaler Vibration, selbst bei drei übereinander gestapelten Schüttlern
- Dynamisch ausbalancierter, äußerst langlebiger Orbitalschüttlermechanismus sorgt für optimale Oxygenierung und Nährstoffvermischung sowie weniger Zellverklumpung und verhindert Spritzer und angefeuchtete Flaschen.
- Dreifacher Ausgleichsmechanismus gewährleistet auch bei hohen Beschickungsmengen oder unausgeglichener Beladung einen optimalen Betrieb
- Kaltlaufender, bürstenloser DC-Motor mit einer Leistung von 0,25 kW sorgt für wartungsfreien Dauerbetrieb
- Laminare Luftströmung durch den HEPA-Filter sorgt für hervorragende Temperaturkonstanz und verringert das Risiko einer Kreuzkontamination
Stapelrahmen im Lieferumfang jedes Schüttlers enthalten
Ausziehbares Spezial- oder Universaltablar 29,5 × 18in. (74,9 × 45,7 cm), separat erhältlich
- Universal- und Spezialtablare
- Flaschenklemmen
- Röhrchenhalter
- Ständer
Spezifikation
2,5 cm (1 in.) | |
25 bis 400 U/min, ±1 U/min | |
Schüttler | |
CE, cUL, UL | |
60,5 cm | |
25 in. | |
63,5 cm | |
33,3 in. | |
33,4 in. | |
Digital | |
DC bürstenlos | |
Dauerbetrieb oder zeitgesteuert von 1 min bis 199 h 59 min |
32 kg | |
12 x 2-l-Erlenmeyerkolben | |
71 lb. | |
23,8 in. | |
23,8 x 33,4 x 11,8 in., (60,5 x 84,6 x 30 cm) | |
11,8 in. | |
30 cm | |
84,6 cm | |
84,6 cm | |
LED: Zeit, Drehzahl, Temperatur einschl. Soll- und Istwerte | |
12 |