Learn More
Thermo Scientific™ MaxQ™ 8000 Inkubierte stapelbare Schüttler
Sparen Sie wertvollen Platz im Labor mit diesen stapelbaren Schüttlern, die zwei bis drei übereinander gestapelt werden können, ohne dabei die Leistungsfähigkeit zu beeinträchtigen.
Marke:  Thermo Scientific™ SHKE8000-1CEPR
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 11704948
  • 25627.50 CHF / 1 Stück
Lager vorrätig
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Mehr anzeigen
Spezifikation
Mehr anzeigen
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation Zertifikate
Zubehör anzeigen
Name des Produkts
Thermo Scientific™ MaxQ™ 8000 Inkubierte stapelbare Schüttler > Mit Inkubation; digital; 10 °C über Raumtemperatur bis 60 °C; 120 V 60 Hz