Learn More
Thermo Scientific™ Maxisafe 2030i Biosicherheitsschränke nach EN12469 und DIN 12980
GREENER_CHOICE
Für CMR-Stoffe (karzinogen, mutagen, reprotoxisch). Neue unabhängige Sicherheitsfunktionen für ultimativen Schutz und grafische Benutzeroberfläche für einfache Bedienung.
31155.00 CHF - 42511.50 CHF
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität EN 12469 und DIN12980, DIN 12980
Kammermaterial Edelstahl (316)
Produkttyp Biologische Sicherheitswerkbank
Modell Herasafe 2030i
Fensteröffnung (metrisch) 200 mm
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 8
Produktcode Marke Abmessungen (L x B x H) außen Steckdosen Beschreibung Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Abmessungen (L x B x H) außen Steckdosen Beschreibung Preis Menge & Verfügbarkeit  
16339923
GREENER_CHOICE
Zubehör anzeigen Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Thermo Scientific™
51032711
870 x 1000 x 1536 2 x Rückwand Maxisafe 2030i, 0,9 m, mit 200 mm-Schiebeöffnung, keine Optionen.
31155.00 CHF
1 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 10-11-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
16349923
GREENER_CHOICE
Zubehör anzeigen Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Thermo Scientific™
51032712
870 x 1300 x 1536 2 x Rückwand Maxisafe 2030i, 1,2 m, mit 200 mm-Schiebeöffnung, keine Optionen.
32160.00 CHF
1 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 10-10-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
16359923
GREENER_CHOICE
Zubehör anzeigen Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Thermo Scientific™
51032713
870 x 1600 x 1536 4 x Rückwand Maxisafe 2030i, 1,5 m, mit 200 mm-Schiebeöffnung, keine Optionen.
38692.50 CHF
1 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 10-11-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
16357821
GREENER_CHOICE
Zubehör anzeigen Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Thermo Scientific™
51032714
870 x 1900 x 1536 4 x Rückwand Maxisafe 2030i, 1,8 m, mit 200 mm-Schiebeöffnung, keine Optionen.
40401.00 CHF
1 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 10-11-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
16309933
GREENER_CHOICE
Zubehör anzeigen Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Thermo Scientific™
51032715
870 x 1000 x 1536 2 x Rückwand Maxisafe 2030i, 0,9 m, mit 200 mm-Schiebeöffnung, UV-C mit Kreuzstrahl in den Seitenwänden.
33064.50 CHF
1 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 10-11-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
16319933
GREENER_CHOICE
Zubehör anzeigen Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Thermo Scientific™
51032716
870 x 1300 x 1536 2 x Rückwand Maxisafe 2030i, 1,2 m, mit 200 mm-Schiebeöffnung, UV-C mit Kreuzstrahl in den Seitenwänden.
34170.00 CHF
1 Stück
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
16329933
GREENER_CHOICE
Zubehör anzeigen Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Thermo Scientific™
51032717
870 x 1600 x 1536 4 x Rückwand Maxisafe 2030i, 1,5 m, mit 200 mm-Schiebeöffnung, UV-C mit Kreuzstrahl in den Seitenwänden.
40803.00 CHF
1 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 12-08-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
16339933
GREENER_CHOICE
Zubehör anzeigen Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Thermo Scientific™
51032718
870 x 1900 x 1536 4 x Rückwand Maxisafe 2030i, 1,8 m, mit 200 mm-Schiebeöffnung, UV-C mit Kreuzstrahl in den Seitenwänden.
42511.50 CHF
1 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 12-08-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
Die Maxisafe 2030i nutzt SmartFlow Plus, Dave Plus und Smart UV-Technologien für ultimativen Schutz sowie eine grafische Benutzeroberfläche zur einfachen Bedienung. Jedes Gerät verfügt über integrierte WLAN-Funktion und kann sofort verbunden werden. Unser Vorfiltersystem enthält eine neue verbesserte und einfache Dichtungslösung.
  • Touchscreen-GUI-Schnittstelle,
  • LED-Innenbeleuchtung
  • Cloud-fähige Datenausgabe
  • Ergonomische Armstützen (optional)
  • Vielseitiger Zugriff über SmartPort
  • Automatische Kompensation durch SmartFlow Plus
  • 316 Innenraum aus Edelstahl
Spezifikation
Spezifikation
EN 12469 und DIN12980, DIN 12980
Biologische Sicherheitswerkbank
200 mm
0,99995
Energieeffizient
2 pro Seite und Smart Ports
50/60 Hz
230 V
Edelstahl (316)
Herasafe 2030i
7 Zoll GUI
H14 HEPA
LED
7,8 in.
870 mm
Dokumentation
Product Certifications
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Thermo Scientific™ Maxisafe 2030i Biosicherheitsschränke nach EN12469 und DIN 12980