Learn More
Thermo Scientific™ Maxisafe 2030i Biosicherheitsschränke nach EN12469 und DIN 12980
GREENER_CHOICE
Für CMR-Stoffe (karzinogen, mutagen, reprotoxisch). Neue unabhängige Sicherheitsfunktionen für ultimativen Schutz und grafische Benutzeroberfläche für einfache Bedienung.
Marke:  Thermo Scientific™ 51032716
26123.04 CHF gültig bis 2024-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "21658" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Verfügbarkeit und Versanddatum beziehen sich auf die Standardausstattung. Für werkseitig installierte Optionen, Anpassungen oder Services wählen Sie "Angebot anfordern" oder kontaktieren Ihren Kundenbetreuer. Die Vorlaufzeit kann variieren.
Artikelnummer. 16319933
  • 34170.00 CHF / 1 Stück
Verfügbar ab: 11-02-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Die Maxisafe 2030i nutzt SmartFlow Plus, Dave Plus und Smart UV-Technologien für ultimativen Schutz sowie eine grafische Benutzeroberfläche zur einfachen Bedienung. Jedes Gerät verfügt über integrierte WLAN-Funktion und kann sofort verbunden werden. Unser Vorfiltersystem enthält eine neue verbesserte und einfache Dichtungslösung.
  • Touchscreen-GUI-Schnittstelle,
  • LED-Innenbeleuchtung
  • Cloud-fähige Datenausgabe
  • Ergonomische Armstützen (optional)
  • Vielseitiger Zugriff über SmartPort
  • Automatische Kompensation durch SmartFlow Plus
  • 316 Innenraum aus Edelstahl
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Maxisafe 2030i, 1,2 m, mit 200 mm-Schiebeöffnung, UV-C mit Kreuzstrahl in den Seitenwänden.
Edelstahl (316)
Herasafe 2030i
200 mm
7 Zoll GUI
H14 HEPA
1300 mm
LED
7,8 in.
50/60 Hz
240 kg
230 V
EN 12469 und DIN12980, DIN 12980
Biologische Sicherheitswerkbank
2 x Rückwand
51,1 in.
0,99995
Energieeffizient
55 W/h
2 pro Seite und Smart Ports
870 x 1300 x 1536
870 mm
265 kg
240 W/h