Learn More
Thermo Scientific™ Matrix™ WellMate Einweg-Schlauchkartuschen
Keine Wartung oder Kalibrierung mit Einwegschlauchkartuschen erforderlich. Diese Schlauchkartuschen dispensieren praktisch alles von empfindlichem zellulärem Material bis hin zu Flüssigkeiten mit hohem Dampfdruck.
1575.00 CHF - 2040.00 CHF
Spezifikation
Produkttyp | Einweg-Schlauchkartusche |
---|---|
Material | PTFE |
Menge | 5/Karton |
Produktcode | Marke | Beschreibung | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Beschreibung | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
10707234
![]() |
Thermo Scientific™
201-30001 |
Schlauchkartuschen; Standardbohrung |
1575.00 CHF
5 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
10117633
![]() |
Thermo Scientific™
201-30002 |
Schlauchkartuschen; kleine Bohrung |
2040.00 CHF
5 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
Beschreibung
Thermo Scientific™ Einweg-Schlauchkartuschen zur Verwendung mit Matrix WellMate.
Kompatibel mit Matrix WellMate. Diese vorsterilisierten Schlauchkartuschen können schnell und einfach ausgetauscht werden, wodurch Wartung und Kalibration überflüssig werden.
Eine Vielzahl verschiedener Schlauchkartuschen für praktisch alle Dispensierapplikationen, von empfindlichem zellulärem Material bis hin zu Flüssigkeiten mit hohem Dampfdruck.- Vorsterilisierte, vorkalibrierte Einwegschläuche
- Die Kartuschen können schnell und einfach ausgetauscht werden, wodurch Wartung und Kalibration überflüssig werden
- Düse mit Standardbohrung: für Volumen größer als 20 μl und zur Befüllung von 6- bis 96-Well Platten
- Düse mit kleiner Bohrung: für Applikationen mit kleineren Volumen (1,0 μl und höher)
- Edelstahl, PTFE-Beschichtung: zur Verwendung mit viskosen Flüssigkeiten, zur 6- bis 384-Well Dispensierung und mit Platten mit niedrigem Profil
WellMate Basiseinheit
Spezifikation
Einweg-Schlauchkartusche | |
PTFE | |
5/Karton |
Eingeschränkte Garantiezeit: Gemäß allen Garantieanforderungen und Ausnahmen wie in unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen beschrieben, verfügt dieses Produkt über eine Garantie für den Zeitraum von neunzig (90) Tagen nach dem Versand. Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.