Learn More
Thermo Scientific™ Matrix™ WellMate Einweg-Schlauchkartuschen
Keine Wartung oder Kalibrierung mit Einwegschlauchkartuschen erforderlich. Diese Schlauchkartuschen dispensieren praktisch alles von empfindlichem zellulärem Material bis hin zu Flüssigkeiten mit hohem Dampfdruck.
Marke: Thermo Scientific™ 201-30001
1191.63 CHF gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
Thermo Scientific™ Einweg-Schlauchkartuschen zur Verwendung mit Matrix WellMate.
Kompatibel mit Matrix WellMate. Diese vorsterilisierten Schlauchkartuschen können schnell und einfach ausgetauscht werden, wodurch Wartung und Kalibration überflüssig werden.
Eigenschaften:
- Einweg-, bestrahlte, vorkalibrierte Schläuche
- Standarddüse: Für Volumina über 20 μl und Plattenfüllung mit 6 bis 96 Wells
- Düse mit kleiner Bohrung: Für Anwendungen mit geringerem Volumen (1,0 μl und höher)
- Edelstahl, PTFE-beschichtet: Zur Verwendung mit viskosen Flüssigkeiten, Dispensieren mit 6 bis 384 Wells und Platten mit niedrigem Profil
Im Lieferumfang enthalten:
5 Kartuschen/Packung
Kompatibel mit:
WellMate Basisgerät
Spezifikation
Einweg-Schlauchkartusche | |
PTFE | |
5/Karton |
Schlauchkartuschen; Standardbohrung | |
>20 μl |
Eingeschränkte Garantiezeit: Gemäß allen Garantieanforderungen und Ausnahmen wie in unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen beschrieben, verfügt dieses Produkt über eine Garantie für den Zeitraum von neunzig (90) Tagen nach dem Versand. Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.