Learn More
Corning™ Matrigel™ Matrix-3D Plate, 384-well
GREENER_CHOICE
Corning™ Matrigel™ Matrix is a solubilized basement membrane preparation extracted from the Engelbreth-Holm-Swarm (EHS) mouse sarcoma. It has a high-throughput format that can be used for drug discovery with 3D cell cultures such as organoids, spheroids or tumoroids.
296.00 CHF - 1430.00 CHF
Spezifikation
Barcode Kein Barcode
BreakApart Nein
Deckel Mit Deckel
Inhalt und Lagerung Aufbewahrung bei -20 °C
Autoklavierbar Nicht autoklavierbar
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 3
Produktcode Marke Farbe Anzahl pro Packung Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Farbe Anzahl pro Packung Preis Menge & Verfügbarkeit  
17223494
GREENER_CHOICE
Unterlagen ansehen
Corning™
356256
Schwarz 5
1430.00 CHF
5 Stück
Verfügbar ab: 19-08-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
17233494
GREENER_CHOICE
Unterlagen ansehen
Corning™
356257
Weiß, Durchsichtig 5
1430.00 CHF
5 Stück
Verfügbar ab: 08-05-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
17243494
GREENER_CHOICE
Unterlagen ansehen
Corning™
356258
Weiß, Durchsichtig 1
296.00 CHF
1 Stück
Verfügbar ab: 08-05-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • A high-throughput pre-coated format that contains Matrigel™ and can be used for drug discovery applications with 3D cell cultures such as organoids, spheroids or tumoroids
  • Extracted from the Engelbreth-Holm-Swarm (EHS) mouse sarcoma, a tumor rich in extracellular matrix proteins, including Laminin (a major component), Collagen IV, heparin sulfate proteoglycans, entactin/nidogen, and a number of growth factors
  • Each lot is verified for intraplate consistency
  • Tested and found negative for the presence of bacteria and fungi
  • Easy and convenient as Matrigel™ is pre-dispensed into each well
  • Formats provide intra-plate consistency
  • Allows for sandwich/overlay and embedded 3D application workflows
Spezifikation
Spezifikation
Kein Barcode
Mit Deckel
Nicht autoklavierbar
Polystyrol
Matrigel Matrix
Nein
1
Nein
Nein
Aufbewahrung bei -20 °C
Ja
384
Flach
3D-Zellkultur
RUO
Nein
Videos
Sicherheit und Handhabung
Sicherheit und Handhabung
missing translation for 'shelfLife' : auf CFA
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation
Dokumentation
Product Certifications
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Corning™ Matrigel™ Matrix-3D Plate, 384-well