Learn More
Corning™ Matrigel™ Matrix-3D Plate, 384-well
GREENER_CHOICE
Corning™ Matrigel™ Matrix is a solubilized basement membrane preparation extracted from the Engelbreth-Holm-Swarm (EHS) mouse sarcoma. It has a high-throughput format that can be used for drug discovery with 3D cell cultures such as organoids, spheroids or tumoroids.
Marke:  Corning™ 356258
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 17243494
  • 296.00 CHF / 1 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 24-06-2025
Beschreibung
  • Ein vorbeschichtetes Format mit hohem Durchsatz, das Matrigel™ enthält und für Anwendungen zur Wirkstoffforschung mit 3D-Zellkulturen wie Organoiden, Sphäroiden oder Tumoroiden verwendet werden kann
  • Aus dem Engelbreth-Holm-Swarm (EHS)-Maus-Sarkom extrahiert, einem Tumor, der viele extrazelluläre Matrixproteine enthält, einschließlich Laminin (eine Hauptkomponente), Kollagen IV, Heparinsulfat-Proteoglykanen, Entactin/Nidogen und einer Reihe von Wachstumsfaktoren
  • Jede Charge wird auf Konsistenz zwischen den einzelnen Platten überprüft
  • Negativ getestet auf das Vorhandensein von Bakterien und Pilzen
  • Einfach und praktisch, da Matrigel™ in jedes Well vordispensiert wird
  • Formate sorgen für Konsistenz zwischen den einzelnen Platten
  • Ermöglicht Sandwich/Overlay und integrierte 3D-Anwendungsabläufe
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Kein Barcode
Mit Deckel
Nicht autoklavierbar
Ja
384
Flacher Boden (F-Well)
3D-Zellkultur
1
RUO
Nein
Nein
Aufbewahrung bei -20 °C
Weiß, Durchsichtig
Polystyrol
Matrigel Matrix
Nein
Richtlinien für die Verwendung
1
Nein
Weiß mit transparentem Boden
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Corning™ Matrigel™ Matrix-3D Plate, 384-well > Farbe: Weiß, Transparent; Menge: 1/Packung; 1/Karton