Learn More
Masterflex™ MasterFlex™ Einkanal-Standard-Pumpenkopf mit Polykarbonat-Gehäuse
Die Pumpenköpfe eignen sich für gängige Flüssigkeitstransfers, bei denen eine hohe Genauigkeit und eine hohe Wiederholbarkeit erforderlich sind. Cole-Parmer™ MasterFlex™ Einkanal-Standard-Pumpenköpfe mit Polycarbonatgehäuse eignen sich optimal für Anwendungen mit eingeschränktem Raumangebot und lassen sich ganz einfach in Ihre OEM-Anwendungen integrieren.
313.00 CHF - 1025.00 CHF
Spezifikation
Anzahl Kanäle | 1 |
---|---|
Verschlussart | Feststehend/befestigt |
Menge | Je 1 |
Typ | Standard-Pumpenkopf |
Gehäusematerial | Polycarbonat |
Produktcode | Marke | Flussrate | Rotormaterial | Schlauchgröße | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Flussrate | Rotormaterial | Schlauchgröße | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
11785158
|
Masterflex™
07013-20 |
0.06 bis 36 ml/min | Kaltgewalzter Stahl | 13 |
313.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 26-06-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||
11705168
|
Masterflex™
07016-20 |
0.8 bis 480 ml/min | Kaltgewalzter Stahl | 16 |
313.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 25-06-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||
11735168
|
Masterflex™
07018-20 |
3.8 bis 2300 ml/min | Kaltgewalzter Stahl | 18 |
313.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 26-08-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||
11800090
|
Masterflex™
07024-20 |
2,8 bis 1700 ml/min | Kaltgewalzter Stahl | 24 |
313.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 26-08-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||
11791199
|
Masterflex™
07035-20 |
3.8 bis 2300 ml/min | Kaltgewalzter Stahl | 35 |
313.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 26-08-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
11770299
|
Masterflex™
07036-30 |
4,8 bis 2.900 ml/min | Kaltgewalzter Stahl | 36 |
417.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 08-07-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
11795059
|
Masterflex™
07019-20 |
0,002 bis 8 l/min | Kaltgewalzter Stahl | 73 |
718.00 CHF
1 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen ![]() |
||||
11755148
|
Masterflex™
07019-32 |
0,002 bis 8 l/min | Kaltgewalzter Stahl | 82 |
754.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 04-07-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
11765089
|
Masterflex™
MFLX07013-21 |
0,06 bis 36 ml/min | Edelstahl | 13 |
441.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 25-06-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
11795089
|
Masterflex™
07015-21 |
1.7 bis 1000 ml/min | Edelstahl | 15 |
441.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 25-06-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
11775089
|
Masterflex™
07014-21 |
0.21 bis 130 ml/min | Edelstahl | 14 |
441.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 25-06-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
11811455
|
Masterflex™
07019-21 |
0,002 bis 8 l/min | Edelstahl | 19 |
1025.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 26-08-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
11810090
|
Masterflex™
07024-21 |
2,8 bis 1700 ml/min | Edelstahl | 24 |
441.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 02-07-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
11715099
|
Masterflex™
MFLX07018-21 |
3.8 bis 2300 ml/min | Edelstahl | 18 |
441.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 25-06-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
Description
Verwenden Sie die Pumpenköpfe für gängige Anwendungen des Flüssigkeitstransfers, die Genauigkeit und ausgezeichnete Wiederholbarkeit erfordern.Masterflex™ Einkanal-Standard-Pumpenköpfe mit Gehäuse aus Polycarbonat eignen sich perfekt für Anwendungen mit begrenztem Platz und lassen sich einfach in Ihre OEM-Anwendungen integrieren.
- Hochpräzise, ökonomische Pumpenköpfe für Präzisionsschläuche
- Standardköpfe sind präzisionsgegossen und mit einer einzigen Schlauchgröße kompatibel
- Lieferbar mit Gehäuse aus durchsichtigem Polycarbonat (PC) und mit Rotor aus kaltgewalztem Stahl (CRS) oder Edelstahl (SS)
- CRS-Rotoren sind preisgünstig, SS-Rotoren hingegen weisen eine höhere Beständigkeit gegen Chemikalien und eine längere Lebensdauer auf
- Die höchste Beständigkeit gegen Chemikalien zeigen die Modelle 52 mit undurchsichtigem Gehäuse aus Polyphenylensulfid (PPS) und SS-Rotor
- Kompakter und einfach gestalteter Pumpenkopf mit Eintritts- und Austrittsanschlüssen an derselben Seite
- Die kompakten Standardpumpenköpfe können problemlos in Ihre OEM-Anwendungen integriert werden
Specifications
1 | |
Je 1 | |
Polycarbonat |
Feststehend/befestigt | |
Standard-Pumpenkopf |
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.