Learn More
Masterflex™ MasterFlex™ Einkanal-Standard-Pumpenkopf mit Polykarbonat-Gehäuse
Die Pumpenköpfe eignen sich für gängige Flüssigkeitstransfers, bei denen eine hohe Genauigkeit und eine hohe Wiederholbarkeit erforderlich sind. Cole-Parmer™ MasterFlex™ Einkanal-Standard-Pumpenköpfe mit Polycarbonatgehäuse eignen sich optimal für Anwendungen mit eingeschränktem Raumangebot und lassen sich ganz einfach in Ihre OEM-Anwendungen integrieren.
Marke:  Masterflex™ 07035-20
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 11791199
  • 313.00 CHF / 1 Stück
Verfügbar ab: 06-03-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Verwenden Sie die Pumpenköpfe für gängige Anwendungen des Flüssigkeitstransfers, die Genauigkeit und ausgezeichnete Wiederholbarkeit erfordern.Masterflex™ Einkanal-Standard-Pumpenköpfe mit Gehäuse aus Polycarbonat eignen sich perfekt für Anwendungen mit begrenztem Platz und lassen sich einfach in Ihre OEM-Anwendungen integrieren.
  • Hochpräzise, ökonomische Pumpenköpfe für Präzisionsschläuche
  • Standardköpfe sind präzisionsgegossen und mit einer einzigen Schlauchgröße kompatibel
  • Lieferbar mit Gehäuse aus durchsichtigem Polycarbonat (PC) und mit Rotor aus kaltgewalztem Stahl (CRS) oder Edelstahl (SS)
  • CRS-Rotoren sind preisgünstig, SS-Rotoren hingegen weisen eine höhere Beständigkeit gegen Chemikalien und eine längere Lebensdauer auf
  • Die höchste Beständigkeit gegen Chemikalien zeigen die Modelle 52 mit undurchsichtigem Gehäuse aus Polyphenylensulfid (PPS) und SS-Rotor
  • Kompakter und einfach gestalteter Pumpenkopf mit Eintritts- und Austrittsanschlüssen an derselben Seite
  • Die kompakten Standardpumpenköpfe können problemlos in Ihre OEM-Anwendungen integriert werden
Spezifikation
Spezifikation
7,6 H x 195 B x 6,4 cm T
Für Flüssigkeitstransfers, die eine hohe Präzision und Wiederholbarkeit erfordern
1
Befestigt
7,6 cm
Je 1
L/S-Schläuche
Standard-Pumpenkopf
1 bis 600 U/min
3.8 bis 2300 ml/min
Schlüssel für Beladung der Schläuche, einkanalige Montagehardware und ein Silikonpumpenschlauch von 38 cm (15 in.) Länge
3
6.4 cm
7 cm
Kaltgewalzter Stahl
35
Kaltgewalzter Stahl
Polycarbonat