Learn More
Masterflex™ MasterFlex™ Masterflex L/S Pumpenantrieb mit fester Drehzahl, aus lackiertem Stahl
Liefern Sie konsistente, wiederholbare Flussraten mit diesen Antrieben. Masterflex™ L/S™ Antriebe mit fester Drehzahl sind stapelbar und ideal für Labor-, Feld- oder Prozesszufuhranwendungen. Wählen Sie aus sieben Drehzahlen, basierend auf der Durchflussrate oder der Anzahl der benötigten Köpfe.
651.00 CHF - 672.00 CHF
Spezifikation
Elektrische Anforderungen | 230 V Wechselstrom, <1/25 hp, <70 W |
---|---|
Enthält | IEC320/CEE22-Buchse |
Gesamthöhe (metrisch) | 118 mm |
Gesamtlänge (metrisch) | 152 mm |
Gesamtbreite (metrisch) | 134 mm |
Produktcode | Marke | Flussrate | Geschwindigkeit | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Flussrate | Geschwindigkeit | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
11806733
|
Masterflex™
07542-02 |
0.1 bis 8 ml/min | 1,67 U/min |
651.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 09-07-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
11802603
|
Masterflex™
07542-06 |
0.3 bis 24.17 ml/min | 5 U/min |
672.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 04-06-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
11852593
|
Masterflex™
07542-12 |
0.6 bis 48.33 ml/min | 10 U/min |
672.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 18-06-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
11892593
|
Masterflex™
07542-30 |
1.5 bis 116.67 ml/min | 25 U/min |
662.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 18-06-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
11872593
|
Masterflex™
07542-60 |
3 bis 241.67 ml/min | 50 U/min |
651.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 04-06-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
Beschreibung
Der Antrieb ist geeignet für fünf verschiedene Pumpenkopfmodelle: Standard, Easy-Load™, Easy-Load™ II, Easy-Load™ 3 und Pumpenköpfe mit Schlauchkassetten.- Der beleuchtete Schalter an der Vorderseite des Antriebs zeigt an, ob die Pumpe in Betrieb ist
- Die Motoren sind UL- und cUL-gelistet und CE-konform
- 230 VAC-Modelle haben eine IEC320/CEE22-Buchse
- Die Antriebe werden mit länderspezifischen Kabeln/Steckern geliefert
- Das lackierte Stahlgehäuse ist klassifiziert nach IP22
- Der Antrieb ist gegen vertikal auftreffendes Wasser geschützt
- Die Antriebsgeschwindigkeit kann aufgrund von Schwankungen in der Netzspannung und Frequenz um ±15 % variieren
Spezifikation
230 V Wechselstrom, <1/25 hp, <70 W | |
118 mm | |
134 mm | |
Pumpenantrieb |
IEC320/CEE22-Buchse | |
152 mm | |
± 15 % | |
< 70 W |
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Masterflex™ MasterFlex™ Masterflex L/S Pumpenantrieb mit fester Drehzahl, aus lackiertem Stahl