Learn More
Masterflex™ MasterFlex™ Masterflex L/S Pumpenantrieb mit fester Drehzahl, aus lackiertem Stahl
Liefern Sie konsistente, wiederholbare Flussraten mit diesen Antrieben. Masterflex™ L/S™ Antriebe mit fester Drehzahl sind stapelbar und ideal für Labor-, Feld- oder Prozesszufuhranwendungen. Wählen Sie aus sieben Drehzahlen, basierend auf der Durchflussrate oder der Anzahl der benötigten Köpfe.
Marke:  Masterflex™ 07542-60
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 11872593
  • 651.00 CHF / 1 Stück
Verfügbar ab: 30-06-2025
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Der Antrieb ist geeignet für fünf verschiedene Pumpenkopfmodelle: Standard, Easy-Load™, Easy-Load™ II, Easy-Load™ 3 und Pumpenköpfe mit Schlauchkassetten.
  • Der beleuchtete Schalter an der Vorderseite des Antriebs zeigt an, ob die Pumpe in Betrieb ist
  • Die Motoren sind UL- und cUL-gelistet und CE-konform
  • 230 VAC-Modelle haben eine IEC320/CEE22-Buchse
  • Die Antriebe werden mit länderspezifischen Kabeln/Steckern geliefert
  • Das lackierte Stahlgehäuse ist klassifiziert nach IP22
  • Der Antrieb ist gegen vertikal auftreffendes Wasser geschützt
  • Die Antriebsgeschwindigkeit kann aufgrund von Schwankungen in der Netzspannung und Frequenz um ±15 % variieren
Spezifikation
Spezifikation
230 V Wechselstrom, <1/25 hp, <70 W
IEC320/CEE22-Buchse
152 mm
± 15 %
<70 w
3 bis 241.67 ml/min
118 mm
134 mm
Pumpenantrieb
50 U/min
Zertifikate
Zubehör anzeigen
Name des Produkts
Masterflex™ MasterFlex™ Masterflex L/S Pumpenantrieb mit fester Drehzahl, aus lackiertem Stahl > U/min:Gehäuse 50rpm