Learn More
Masterflex™ Masterflex™ PharmaPure Pumpenschläuche, cremefarben, undurchsichtig
PharmaPure™ Schläuche schützen die Reinheit der Flüssigkeiten. Cole Parmer™ Masterflex™ PharmaPure™ L/S™ Präzisionspumpenschläuche zeichnen sich durch eine extrem niedrige Spallation aus und eignen sich daher optimal für empfindliche und teure Flüssigkeiten und Filtrationsanwendungen.
187.00 CHF - 897.00 CHF
Spezifikation
Autoklavierbar Autoklavierbar
Material PharmaPure
Gesamtlänge (metrisch) 7.6┬ám
Zur Verwendung mit (Anwendung) Anwendungen in Pharmazie, Biotechnologie und Lebensmittelbranche
Min. Betriebstemperatur (metrisch) -51 °C
Mehr Spezifikationen ansehen
Products 6
Product Code Brand Schlauchgröße Price Quantity & Availability  
Product Code Brand Schlauchgröße Price Quantity & Availability  
11816753
missing translation for 'viewDocuments'
Masterflex™
06435-13
13
187.00 CHF
1 Stück
Only null left
Verfügbar ab: 23-07-2025
Add to basket
11826753
missing translation for 'viewDocuments'
Masterflex™
06435-14
14
697.00 CHF
1 Stück
Only null left
Lager vorrätig
Edge
Add to basket
11836753
missing translation for 'viewDocuments'
Masterflex™
06435-16
16
820.00 CHF
1 Stück
Only null left
Lager vorrätig
Edge
Add to basket
11856753
missing translation for 'viewDocuments'
Masterflex™
06435-17
17
490.00 CHF
1 Stück
Only null left
Lager vorrätig
Edge
Add to basket
11846753
missing translation for 'viewDocuments'
Masterflex™
06435-25
25
897.00 CHF
1 Stück
Only null left
Lager vorrätig
Edge
Add to basket
11866753
missing translation for 'viewDocuments'
Masterflex™
06435-18
18
523.00 CHF
1 Stück
Only null left
Verfügbar ab: 28-07-2025
Add to basket
Description
Description
Die Schläuche werden nach speziellen Vorgaben für Masterflex™ Pumpen extrudiert. Auf lange Lebensdauer in Peristaltikpumpen ausgelegt.
  • Ungiftig und nicht hämolytisch sowie biologisch besonders verträglich
  • Lange Lebensdauer bei einem Druck bis 60 psi (4 bar)
  • Nahezu frei von extrahierbaren Substanzen, nur geringe Gasdurchlässigkeit
  • Entspricht den Kriterien für USP-Klasse VI
  • FDA-konform
  • geeignet für die pharmazeutische Biotechnologie und die Lebensmittelbranche
  • Cremefarben, undurchsichtig
Specifications
Specifications
Autoklavierbar
7.6 m
-51 °C
Undurchsichtig, beige
Pumpenschlauch
PharmaPure
Anwendungen in Pharmazie, Biotechnologie und Lebensmittelbranche
Niedrig
132 °C
Videos
SDS
Documents
Documents
Certificates
Product Content Correction
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.
Product Title
Masterflex™ Masterflex™ PharmaPure Pumpenschläuche, cremefarben, undurchsichtig