Learn More
Masterflex™ Masterflex™ PharmaPure Pumpenschläuche, cremefarben, undurchsichtig
PharmaPure™ Schläuche schützen die Reinheit der Flüssigkeiten. Cole Parmer™ Masterflex™ PharmaPure™ L/S™ Präzisionspumpenschläuche zeichnen sich durch eine extrem niedrige Spallation aus und eignen sich daher optimal für empfindliche und teure Flüssigkeiten und Filtrationsanwendungen.
Marke:  Masterflex™ 06435-18
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 11866753
  • 523.00 CHF / 1 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 04-08-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
Die Schläuche werden nach speziellen Vorgaben für Masterflex™ Pumpen extrudiert. Auf lange Lebensdauer in Peristaltikpumpen ausgelegt.
  • Ungiftig und nicht hämolytisch sowie biologisch besonders verträglich
  • Lange Lebensdauer bei einem Druck bis 60 psi (4 bar)
  • Nahezu frei von extrahierbaren Substanzen, nur geringe Gasdurchlässigkeit
  • Entspricht den Kriterien für USP-Klasse VI
  • FDA-konform
  • geeignet für die pharmazeutische Biotechnologie und die Lebensmittelbranche
  • Cremefarben, undurchsichtig
Spezifikation
Spezifikation
Autoklavierbar
PharmaPure
Anwendungen in Pharmazie, Biotechnologie und Lebensmittelbranche
18
6.7 m
Undurchsichtig, beige
510 mm
Pumpenschlauch
7.9 mm
7.6 m
-51 °C
3.8 bis 2300 ml/min
Niedrig
15 psi
132 °C
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Masterflex™ Masterflex™ PharmaPure Pumpenschläuche, cremefarben, undurchsichtig >